Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Protein A/G magnetiske perler
Shop alle Thermo Scientific produkterDescription
De Thermo Scientific™ Pierce Protein A/G Magnetic Beads er højtydende affinitetspartikler til antistofoprensning og immunpræcipitationsmetoder ved hjælp af manuelle eller robotmagnetiske separatorer.
Højdepunkter:
Høj kapacitet– næsten fire gange højere bindingskapacitet end typiske magnetiske perler fra andre leverandører, hvilket tillader brugen af mindre mængder pr. eksperiment
Lav uspecifik binding– stabile, præblokerede perler giver rene oprensningsprodukter (f.eks. er antigen elueret i IP med antistof fri for kontaminerende proteiner fra kompleks IP-matrix)
Fleksibilitet– bekvemmelighed af IgG-bindingsdomæner af både Protein A og Protein G på en perle
Kompatibilitet - perler er kompatible med manuelle og automatiserede applikationer (f.eks. Thermo Scientific KingFisher Instruments)
Assay konsistens– magnetiske perler eliminerer harpikstab og sørger for mere effektiv adskillelse af løsninger end traditionelle IP-metoder, der kun bruger mikrocentrifugerør
Egenskaber af Thermo Scientific Pierce Protein A/G magnetiske perler:
- Sammensætning: Magnetitovertrukne polymerperler blokeret og kovalent belagt med et monolag af rekombinant protein A/G
- Diameter: 1 μm
- Koncentration: 10 mg/ml
- Bindende kapacitet: 55-85 μg kanin IgG pr. mg magnetiske partikler
Kræver
Thermo Scientific KingFisher 96 eller KingFisher Flex Instrument eller anden magnetisk separator enhed
Anbefalet til:
IP og Co-IP eksperimenter (se komplet sæt); Immunpræcipitation til analyse under ikke-reducerende betingelser; Antistofoprensning
Specifications
Specifications
| Kapacitet (metrisk) | 1 mL |
| Koncentration | Slurry: 10mg/mL, 1% solids |
| Indhold og opbevaring | Upon receipt store at 4°C. Product shipped with an ice pack. |
| Partikelstørrelse | 1 μm |
| Form | Liquid |
| Produktlinje | Pierce |
| Mængde | 1 mL |
| Protein form | Recombinant |
| Mål | Antibody |
| Type | Magnetic Affinity Bead |
| Show More |