Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Protein A/G magnetiske perler
Artikelnummer. 11844554 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
5 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11844554 1 mL 1ml
11814544 5 mL 5ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11844554 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 88802
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Immunpræcipitat eller affinitetsrensende antistoffer (IgG) ved hjælp af Protein A/G-coatede magnetiske partikler til manuel eller robotmagnetisk separation.
De Thermo Scientific™ Pierce Protein A/G Magnetic Beads er højtydende affinitetspartikler til antistofoprensning og immunpræcipitationsmetoder ved hjælp af manuelle eller robotmagnetiske separatorer.
Disse magnetiske perler er coatet med gensplejset Pierce Protein A/G, et rekombinant fusionsprotein, som kombinerer IgG-bindingsdomænerne af både Protein A og Protein G. Dette muliggør indfangning af antistoffer fra en bredere vifte af arter og isotyper end begge proteiner alene. Ved at bruge vores crosslinker-kemi kan du immobilisere et antistof på den magnetiske partikel og forhindre IgG-kontamination i din immunpræcipiterede prøve. Disse perler kan bruges både manuelt med et magnetisk stativ såvel som med automatiserede platforme som f.eks Thermo Scientific KingFisher™ Instrumenter.
Højdepunkter:
  • Høj kapacitet– næsten fire gange højere bindingskapacitet end typiske magnetiske perler fra andre leverandører, hvilket tillader brugen af mindre mængder pr. eksperiment
  • Lav uspecifik binding– stabile, præblokerede perler giver rene oprensningsprodukter (f.eks. er antigen elueret i IP med antistof fri for kontaminerende proteiner fra kompleks IP-matrix)
  • Fleksibilitet– bekvemmelighed af IgG-bindingsdomæner af både Protein A og Protein G på en perle
  • Kompatibilitet - perler er kompatible med manuelle og automatiserede applikationer (f.eks. Thermo Scientific KingFisher Instruments)
  • Assay konsistens– magnetiske perler eliminerer harpikstab og sørger for mere effektiv adskillelse af løsninger end traditionelle IP-metoder, der kun bruger mikrocentrifugerør
Egenskaber af Thermo Scientific Pierce Protein A/G magnetiske perler:
  • Sammensætning: Magnetitovertrukne polymerperler blokeret og kovalent belagt med et monolag af rekombinant protein A/G
  • Diameter: 1 μm
  • Koncentration: 10 mg/ml
  • Bindende kapacitet: 55-85 μg kanin IgG pr. mg magnetiske partikler
Kræver
Thermo Scientific KingFisher 96 eller KingFisher Flex Instrument eller anden magnetisk separator enhed
Anbefalet til:
IP og Co-IP eksperimenter (se komplet sæt); Immunpræcipitation til analyse under ikke-reducerende betingelser; Antistofoprensning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration Slurry: 10 mg/ml, 1% fast føde
Indhold og opbevaring Ved modtagelse opbevares ved 4 °C. Produktet sendes med en ispakke.
Partikelstørrelse 1μ m
Form Væske
Produktlinje Pierce
Mængde 1 mL
Protein form Rekombinant
Mål Antistof
Type Magnetisk affinitetsperle
Ligand type Protein A/G
Kapacitet (metrisk) 1 mL