Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Protein A/G magnetiske perler
Artikelnummer. 11814544 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
5 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11814544 5 mL 5ml
11844554 1 mL 1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33.33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”27970” to get your promotional price
Artikelnummer. 11814544 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 88803
Hold din videnskab i gang med 3 for 2
Brug rabatkode 27970
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Begrænset vare
På lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33.33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”27970” to get your promotional price
Immunpræcipitat eller affinitetsrensende antistoffer (IgG) ved hjælp af Protein A/G-coatede magnetiske partikler til manuel eller robotmagnetisk separation.
De Thermo Scientific™ Pierce Protein A/G Magnetic Beads er højtydende affinitetspartikler til antistofoprensning og immunpræcipitationsmetoder ved hjælp af manuelle eller robotmagnetiske separatorer.
Disse magnetiske perler er coatet med gensplejset Pierce Protein A/G, et rekombinant fusionsprotein, som kombinerer IgG-bindingsdomænerne af både Protein A og Protein G. Dette muliggør indfangning af antistoffer fra en bredere vifte af arter og isotyper end begge proteiner alene. Ved at bruge vores crosslinker-kemi kan du immobilisere et antistof på den magnetiske partikel og forhindre IgG-kontamination i din immunpræcipiterede prøve. Disse perler kan bruges både manuelt med et magnetisk stativ såvel som med automatiserede platforme som f.eks Thermo Scientific KingFisher™ Instrumenter.
Højdepunkter:
  • Høj kapacitet– næsten fire gange højere bindingskapacitet end typiske magnetiske perler fra andre leverandører, hvilket tillader brugen af mindre mængder pr. eksperiment
  • Lav uspecifik binding– stabile, præblokerede perler giver rene oprensningsprodukter (f.eks. er antigen elueret i IP med antistof fri for kontaminerende proteiner fra kompleks IP-matrix)
  • Fleksibilitet– bekvemmelighed af IgG-bindingsdomæner af både Protein A og Protein G på en perle
  • Kompatibilitet - perler er kompatible med manuelle og automatiserede applikationer (f.eks. Thermo Scientific KingFisher Instruments)
  • Assay konsistens– magnetiske perler eliminerer harpikstab og sørger for mere effektiv adskillelse af løsninger end traditionelle IP-metoder, der kun bruger mikrocentrifugerør
Egenskaber af Thermo Scientific Pierce Protein A/G magnetiske perler:
  • Sammensætning: Magnetitovertrukne polymerperler blokeret og kovalent belagt med et monolag af rekombinant protein A/G
  • Diameter: 1 μm
  • Koncentration: 10 mg/ml
  • Bindende kapacitet: 55-85 μg kanin IgG pr. mg magnetiske partikler
Kræver
Thermo Scientific KingFisher 96 eller KingFisher Flex Instrument eller anden magnetisk separator enhed
Anbefalet til:
IP og Co-IP eksperimenter (se komplet sæt); Immunpræcipitation til analyse under ikke-reducerende betingelser; Antistofoprensning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapacitet (metrisk) 5 mL
Koncentration Slurry: 10 mg/mL, 1% solids
Indhold og opbevaring Upon receipt store at 4°C. Product shipped with an ice pack.
Partikelstørrelse 1 μm
Form Liquid
Produktlinje Pierce
Mængde 5 mL
Protein form Recombinant
Mål Antibody
Type Magnetic Affinity Bead
Ligand type Protein A/G
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.