Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Protein A IgG bindende buffer
Artikelnummer. 10751965 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
3.75 L
Pakningsstørrelse:
1 L
3.75 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10751965 3.75 L 3.75 L
10763495 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10751965 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 21007
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sørg for højudbytte, ikke-denaturerende antistofoprensning ved hjælp af IgG affinitetsoprensningsstøtter med disse blide bufferopløsninger.
Thermo Scientific™ Pierce IgG-bindings- og elueringsbuffere sikrer højudbytte, ikke-denaturerende antistofrensning med IgG-affinitetsoprensningsstøtter, såsom Protein A- og Protein G-agarosekugler.
Disse produkter inkluderer IgG-bindingsbuffere, der er specifikke for hvert immunglobulinbindende protein (protein A, Protein G, Protein A/G). Pierce IgG-elueringsbufferen giver effektiv dissociation og eluering af antistoffer fra alle tre IgG-bindende proteiner, inklusive Protein L. Denne lav-pH-elueringsbuffer er også effektiv til de fleste antistof-antigen- eller protein-protein-affinitetsoprensningssystemer.
Det blide Ag/Ab-bindings- og elueringsbuffersystem bruger næsten neutrale betingelser med højt saltindhold til eluering, hvilket gør det muligt for selv følsomme og labile antistoffer (eller andre proteiner) at blive elueret fra et affinitetssystem uden denaturering og inaktivering. Den fosfatfrie bindingsbuffer i dette system er en nødvendig erstatning for Protein A-bindingsbufferen (pH 8), som præcipiterer med Gentle Ag/Ab-elueringsbufferen.
Endelig muliggør Mouse IgG1 Mild Elution Buffer, når den anvendes i kombination med Protein A-harpiks, selektiv eluering og adskillelse af IgG1-underklassen fra totalt bundet muse-IgG.
Højdepunkter:
  • Tre optimerede bindingsbuffere– for Protein A, Protein G eller Protein A/G
  • To muligheder for elueringsbuffer– surt (pH 2,8) eller højt salt (næsten neutralt)
  • Specielt system til mus IgG1– selektiv, to-trins eluering fra protein A agarose
Varespecifikke funktioner:
  • Protein A IgG-bindingsbuffer: pH 8,0; fosfat-baseret; indeholder glycerol og EDTA
  • Protein A/G IgG-bindingsbuffer: pH 8,0; fosfat-baseret; indeholder EDTA
  • Protein G IgG-bindingsbuffer: pH 5,0; indeholder 0,02% natriumazid
  • IgG-elueringsbuffer: pH 2,8; amin-baseret
  • Blid Ag/Ab-bindingsbuffer: pH 8,0; fosfatfri; indeholder 0,05% natriumazid
  • Blid Ag/Ab-elueringsbuffer: pH 6,6; højt salt (ionstyrke)
  • Muse IgG1 mild elueringsbuffer: pH 6,0; indeholder 0,02% natriumazid
Inkluderer:
Kits indeholder både bindings- og elueringsbuffere
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bindende buffer
pH 8
Fysisk form Væske
Produktlinje Pierce
Mængde 3.75 L