Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Protein A/G Plus Agarose
Artikelnummer. p-7180356 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
2 mL
20 mL
Pakningsstørrelse:
20ml
2ml
Artikelnummer. 11511931
Brand: Thermo Scientific™ 20423
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Pierce Protein A/G Plus Agarose består af oprenset Protein A/G rekombinant fusionsprotein, der er blevet kovalent immobiliseret ved høj densitet på tværbundet 6% perleformet agarose af høj kvalitet (CL-6B). Fordi protein A/G kombinerer de immunoglobulinbindende domæner af både protein A og protein G, er harpiksen effektiv til affinitetsoprensning af IgG-antistoffer fra en bred vifte af pattedyrværtsarter.
Højdepunkter:
  • Protein A/G– immobiliseret rekombinant fusionsprotein af de antistofbindende domæner af protein A og protein G muliggør polyklonal IgG-oprensning fra næsten enhver pattedyrsart
  • Agarose harpiks– støtte er tværbundet 6% perleformet agarose (CL-6B), den mest populære harpiks til proteinaffinitetsoprensningsmetoder
  • Inert og stabil– overlegen fremstillingsmetode immobiliserer protein A/G ved ladningsfri, udvaskningsresistente kovalente bindinger, hvilket resulterer i lav uspecifik binding og muliggør flere anvendelser uden fald i udbytte
  • Høj kapacitet–“ Plus” forskellige Pierce Protein A/G Agarose har en meget tæt belastning af immobiliseret Protein A/G, hvilket giver en bindingskapacitet på mere end 50 mg human IgG/ml harpiks
Egenskaber af tværbundet 6% perleformet agarose (CL-6B):
  • Støtte pH-stabilitet: 2 til 14 (kort sigt); 3 til 13 (langsigtet)
  • Gennemsnitlig partikelstørrelse: 45 til 165 mikron
  • Ekskluderingsgrænse: 10.000 til 4.000.000 dalton
  • Maksimal volumetrisk flowhastighed: ca. 1 ml/minut (til søjle med en diameter på 1 cm)
  • Maksimal lineær hastighed: 30 cm i timen
  • Maksimalt tryk: mindre end 25 psi (1,5 bar), defineret som det maksimale trykfald over en søjle, som harpiksen kan modstå (Bemærk: Det angivne manometertryk for et væskekromatografiapparat kan måle det samlede systemtryk snarere end trykfaldet over søjlen.)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Agarose
Produktlinje Pierce
Kolonnetype Agarose Resin, Affinity
Format Bottle
Stationær fase Protein A/G
Oprensningsmål IgG Antibodies
Indhold og opbevaring Upon receipt store product at 4°C. Product is shipped with wet ice pack.
Mængde 2 mL