Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Protein A/G Plus Agarose
Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
2 mL
20 mL
Pakningsstørrelse:
20ml
2ml
Beskrivelse
- Protein A/G – immobiliseret rekombinant fusionsprotein af de antistofbindende domæner af Protein A og Protein G muliggør polyklonal IgG-oprensning fra næsten alle pattedyrarter
- Agaroseharpiks – støtte er tværbundet 6% perleformet agarose (CL-6B), den mest populære harpiks til proteinaffinitetsoprensningsmetoder
- Inert og stabil – overlegen fremstillingsmetode immobiliserer protein A/G ved ladningsfri, udvaskningsresistente kovalente bindinger, hvilket resulterer i lav uspecifik binding og muliggør flere anvendelser uden fald i udbytte
- Høj kapacitet – denne 'Plus' variant af Pierce Protein A/G Agarose har en meget tæt belastning af immobiliseret Protein A/G, hvilket giver en bindingskapacitet på mere end 50 mg human IgG/ml harpiks
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Agarose |
| Stationær fase | Protein A/G |
| Oprensningsmål | IgG Antibodies, Ig Antibodies |
| Til brug med (applikation) | Antibody Purification |
| Indhold og opbevaring | Store in refrigerator (2–8°C). |
| Sættets indhold | Protein A/G, Agarose Resin |
| Mængde | 20 mL |
| Forsendelsestilstand | Wet Ice |
| Form | Agarose Bead |