Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Protein A/G Plus Agarose
Artikelnummer. 11511931 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
2 mL
20 mL
Pakningsstørrelse:
20ml
2ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11511931 2 mL 2ml
15625315 20 mL 20ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11511931 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 20423
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Thermo Scientific Pierce Protein A/G Plus Agarose is an exceptionally high-capacity Protein A/G beaded agarose resin for use in a variety of antibody affinity purification methods.
Thermo Scientific Pierce Protein A/G Plus Agarose er en usædvanlig høj kapacitet Protein A/G perleformet agaroseharpiks til brug i en række forskellige antistofaffinitetsoprensningsmetoder.
Pierce Protein A/G Plus Agarose består af et renset protein A/G rekombinant fusionsprotein, der er kovalent immobiliseret med høj densitet på højkvalitets krydsbundet 6% perlebeat agarose (CL-6B). Fordi protein A/G kombinerer immunglobulinbindende domæner fra både protein A og protein G, er harpiksen effektiv til affinitetsrensning af IgG-antistoffer fra en bred vifte af pattedyrsværtsarter.
Højdepunkter:
  • Protein A/G – immobiliseret rekombinant fusionsprotein i antistofbindende domæner af protein A og protein G muliggør polyklonal IgG-rensning fra næsten enhver pattedyrsart
  • Agaroseharpiks-understøttelse – er krydsbundet 6% perlebeat agarose (CL-6B), den mest populære harpiks til proteinaffinitetsrensningsmetoder
  • Inert og stabil – overlegen fremstillingsmetode immobiliserer protein A/G ved hjælp af ladningsfri, udvaskeresistente kovalente bindinger, hvilket resulterer i lav uspecifik binding og muliggør flere anvendelser uden fald i udbyttet
  • Højkapacitets – “Plus-varianten” af Pierce protein A/G Agarose har en meget tæt belastning af immobiliseret protein A/G, hvilket giver en bindingskapacitet på mere end 50 mg human IgG/ml harpiks
Egenskaber ved krydsbundet 6% perlebeat agarose (CL-6B):
  • Støtte pH-stabilitet: 2 til 14 (kortvarigt); 3 til 13 (langsigtet)
  • Gennemsnitlig partikelstørrelse: 45 til 165 mikron
  • Udelukkelsesgrænse: 10.000 til 4.000.000 dalton
  • Maksimal volumetrisk flowhastighed: ca. 1 ml/minut (for kolonne med 1 cm diameter)
  • Maksimal lineær hastighed: 30 cm i timen
  • Maksimalt tryk: mindre end 25 psi (1,5 bar), defineret som det maksimale trykfald over en kolonne, som harpiksen kan modstå (Bemærk: Det angivne målertryk for et væskekromatografiapparat kan måle det samlede systemtryk i stedet for trykfaldet over kolonnen.)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Agarose
Produktlinje Pierce
Kolonnetype Agarose Resin, Affinity
Format Bottle
Stationær fase Protein A/G
Oprensningsmål IgG Antibodies
Indhold og opbevaring Upon receipt store product at 4°C. Product is shipped with wet ice pack.
Mængde 2 mL