Få mere at vide
Pierce™ Pierce™ Protein A/G Magnetic Agarose Beads
Artikelnummer. p-6960115 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
4 mL
20 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
5ml
Artikelnummer. 15686144
Brand: Pierce™ 78609
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Thermo Scientific™ Pierce™ Protein A/G Magnetic Agarose Beads giver en hurtig, bekvem metode til oprensning af immunglobuliner fra serum, cellekultursupernatant eller ascites
Produktegenskaber:
Vores rekombinante protein A/G binder til alle humane IgG-underklasser, hvilket gør det til det ideelle valg til oprensning af polyklonale eller monoklonale IgG-antistoffer, hvis underklasseidentiteter ikke er blevet bestemt. Derudover binder det til IgA, IgE, IgM og (i mindre grad) IgD. Protein A/G binder godt til alle muse-IgG-underklasser, men binder ikke muse-IgA, IgM eller serumalbumin. Dette gør Protein A/G til et fremragende værktøj til oprensning og påvisning af muse monoklonale antistoffer fra IgG-underklasser uden interferens fra IgA, IgM og murint serumalbumin. Individuelle underklasser af musemonoklonaler har sandsynligvis en stærkere affinitet til det kimære protein A/G end til enten protein A eller protein G.
  • Protein A/G– immobiliseret rekombinant fusionsprotein af de antistofbindende domæner af protein A og protein G muliggør IgG-oprensning fra næsten enhver pattedyrsart
  • Høj —kapacitet tilstrækkelig til både rutinemæssige og krævende oprensningsprocedurer
  • Lav uspecifik —bindingsoptimeret oprensningsprotokol resulterer i bedre IgG-oprensning
  • Fleksibilitet —bekvemmelighed af IgG bindende domæner af både Protein A og Protein G på en perle
  • Kompatibilitet— perler er kompatible med manuelle og automatiserede applikationer
  • Inert og —stabil overlegen fremstillingsmetode immobiliserer protein A/G ved udvaskningsresistente kovalente bindinger
Applikationer:
  • Proteinoprensning og isolering
  • Højkapacitetsproteinrensning ved hjælp af automatiseret magnetisk partikelprocessor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Sengevolumen 1 mL
Kapacitet (metrisk) 4 mL
Koncentration Slurry: 25%
Indhold og opbevaring 1 mL settled resin. Supplied as 4 mL of 25% v/v suspension in phosphate buffered saline, 0.01% Tween-20 detergent, 0.05% sodium azide.
Store at 2–8°C.
Forsendelsestilstand Wet Ice
Partikelstørrelse 25 to 30 μm
Form Liquid
Produktlinje Pierce
Mængde 4 mL
Protein form Recombinant
Type Magnetic Agarose Bead
Stationær fase Protein A/G
Format Bottle