Description
Produktegenskaber:
Vores rekombinante protein A/G binder til alle humane IgG-underklasser, hvilket gør det til det ideelle valg til oprensning af polyklonale eller monoklonale IgG-antistoffer, hvis underklasseidentiteter ikke er blevet bestemt. Derudover binder det til IgA, IgE, IgM og (i mindre grad) IgD. Protein A/G binder godt til alle muse-IgG-underklasser, men binder ikke muse-IgA, IgM eller serumalbumin. Dette gør Protein A/G til et fremragende værktøj til oprensning og påvisning af muse monoklonale antistoffer fra IgG-underklasser uden interferens fra IgA, IgM og murint serumalbumin. Individuelle underklasser af musemonoklonaler har sandsynligvis en stærkere affinitet til det kimære protein A/G end til enten protein A eller protein G.
- Protein A/G– immobiliseret rekombinant fusionsprotein af de antistofbindende domæner af protein A og protein G muliggør IgG-oprensning fra næsten enhver pattedyrsart
- Høj —kapacitet tilstrækkelig til både rutinemæssige og krævende oprensningsprocedurer
- Lav uspecifik —bindingsoptimeret oprensningsprotokol resulterer i bedre IgG-oprensning
- Fleksibilitet —bekvemmelighed af IgG bindende domæner af både Protein A og Protein G på en perle
- Kompatibilitet— perler er kompatible med manuelle og automatiserede applikationer
- Inert og —stabil overlegen fremstillingsmetode immobiliserer protein A/G ved udvaskningsresistente kovalente bindinger
Applikationer:
- Proteinoprensning og isolering
- Højkapacitetsproteinrensning ved hjælp af automatiseret magnetisk partikelprocessor
Specifications
Specifications
| Sengevolumen | 1 mL |
| Koncentration | Slurry: 25% |
| Indhold og opbevaring | 1 ml bundfældet harpiks. Leveres som 4 mL 25 % v/v suspension i fosfatbufret saltvand, 0,01 % Tween-20 detergent, 0,05 % natriumazid. Opbevares ved 2 –8 °C. |
| Forsendelsestilstand | Våd is |
| Partikelstørrelse | ∼30μ m |
| Form | Væske |
| Produktlinje | Pierce |
| Mængde | 4 mL |
| Protein form | Rekombinant |
| Type | Magnetisk agarose perle |
| Show More |