Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Protein A/G agarose
Artikelnummer. p-4527435 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
3 mL
15 mL
Pakningsstørrelse:
15ml
3ml
Artikelnummer. 11826784
Brand: Thermo Scientific™ 20421
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Affinitetsrensende antistoffer (IgG) med alsidig, rekombinant Protein A/G agarose, der tilbydes i flasker, spin-søjler, filterplader og komplette oprensningssæt.
Thermo Scientific™ Pierce Protein A/G Agarose er en alsidig, højtydende affinitetsharpiks til antistofoprensning, der er tilgængelig som agaroseperler på flaske, færdigpakkede spinsøjler, kromatografipatroner og komplette IgG-oprensningssæt.
Pierce Protein A/G Agarose binder næsten alle isotyper og pattedyrarter af IgG fra serum, ascitesvæske, cellekultursupernatant og andre antistofprøver, hvilket muliggør effektiv antistofoprensning. Fordi det immobiliserede protein A/G kombinerer de immunoglobulinbindende domæner af både protein A og protein G, er harpiksen effektiv til affinitetsoprensning af IgG-antistoffer fra en bred vifte af pattedyrværtsarter.
Pierce Protein A/G Agarose består af oprenset Protein A/G rekombinant fusionsprotein, der er blevet kovalent immobiliseret på højkvalitets tværbundet 6% perleformet agarose (CL-6B). Denne førsteklasses variant af harpiksen giver den mest alsidige kombination af kromatografiske egenskaber for højt udbytte og høj renhedsrensning af hel IgG fra serumprøver fra pattedyr. Agaroseperlerne har fysiske og kemiske egenskaber, der er egnede til mange affinitetsrensningssystemer. Derfor tilbydes Pierce Protein A/G Agarose i flere praktiske pakkeformater, herunder harpiksopslæmninger på flaske, tre størrelser af spin-søjler, komplette oprensningssæt, to størrelser af FPLC-klare kromatografipatroner og 96-brønds filterplader.
Højdepunkter:
  • Protein A/G– immobiliseret rekombinant fusionsprotein af de antistofbindende domæner af protein A og protein G muliggør polyklonal IgG-oprensning fra næsten enhver pattedyrsart
  • Agarose harpiks– støtte er tværbundet 6% perleformet agarose (CL-6B), den mest populære harpiks til proteinaffinitetsoprensningsmetoder
  • Inert og stabil– overlegen fremstillingsmetode immobiliserer protein A/G ved ladningsfri, udvaskningsresistente kovalente bindinger, hvilket resulterer i lav uspecifik binding og muliggør flere anvendelser uden fald i udbytte
  • Standard kapacitet– Pierce Protein A/G Agarose har en normal belastning af immobiliseret Protein A/G, hvilket giver en bindingskapacitet på mere end 7 mg human IgG/ml harpiks
  • Flere formater– vælg mellem harpiksopslæmninger på flaske, centrifugeklare kolonner, komplette rensningssæt og to størrelser af FPLC-klare kromatografipatroner
Egenskaber af tværbundet 6% perleformet agarose (CL-6B):
  • Støtte pH-stabilitet: 2 til 14 (kort sigt); 3 til 13 (langsigtet)
  • Gennemsnitlig partikelstørrelse: 45 til 165 mikron
  • Ekskluderingsgrænse: 10.000 til 4.000.000 dalton
  • Maksimal volumetrisk flowhastighed: ca. 1 ml/minut (til søjle med en diameter på 1 cm)
  • Maksimal lineær hastighed: 30 cm i timen
  • Maksimalt tryk: mindre end 25 psi (1,5 bar), defineret som det maksimale trykfald over en søjle, som harpiksen kan modstå (Bemærk: Det angivne manometertryk for et væskekromatografiapparat kan måle det samlede systemtryk snarere end trykfaldet over søjlen.)
Tilgængelige formater:
  • Harpiksopslæmninger: 3mL og 15mL flasker
  • Spin kolonner: 0,2 ml (mikrocentrifuge), 1 ml, 5 ml kolonner
  • Oprensningssæt: komplette sæt i alle tre kolonnestørrelser
  • Kromatografipatroner: kompatibel med automatiserede væskekromatografisystemer og med sprøjtebehandling
  • Bulk og Custom: Fortæl os dine behov for bulk Pierce Protein A/G Agarose
Inkluderer:
Oprensningskit indeholder Protein A/G Spin Columns, bindingsbuffer, elueringsbuffer og neutraliseringsbuffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Agarose
Produktlinje Pierce
Kolonnetype Agarose Resin, Affinity
Format Bottle
Stationær fase Protein A/G
Oprensningsmål IgG Antibodies
Indhold og opbevaring Upon receipt store product at 4°C. Product is shipped with wet ice pack.
Mængde 3 mL