Beskrivelse
Thermo Scientific™ Pierce Protein A/G Agarose er en alsidig, højtydende affinitetsharpiks til antistofoprensning, der er tilgængelig som agaroseperler på flaske, færdigpakkede spinsøjler, kromatografipatroner og komplette IgG-oprensningssæt.
Pierce Protein A/G Agarose består af oprenset Protein A/G rekombinant fusionsprotein, der er blevet kovalent immobiliseret på højkvalitets tværbundet 6% perleformet agarose (CL-6B). Denne førsteklasses variant af harpiksen giver den mest alsidige kombination af kromatografiske egenskaber for højt udbytte og høj renhedsrensning af hel IgG fra serumprøver fra pattedyr. Agaroseperlerne har fysiske og kemiske egenskaber, der er egnede til mange affinitetsrensningssystemer. Derfor tilbydes Pierce Protein A/G Agarose i flere praktiske pakkeformater, herunder harpiksopslæmninger på flaske, tre størrelser af spin-søjler, komplette oprensningssæt, to størrelser af FPLC-klare kromatografipatroner og 96-brønds filterplader.
Højdepunkter:
Protein A/G– immobiliseret rekombinant fusionsprotein af de antistofbindende domæner af protein A og protein G muliggør polyklonal IgG-oprensning fra næsten enhver pattedyrsart
Agarose harpiks– støtte er tværbundet 6% perleformet agarose (CL-6B), den mest populære harpiks til proteinaffinitetsoprensningsmetoder
Inert og stabil– overlegen fremstillingsmetode immobiliserer protein A/G ved ladningsfri, udvaskningsresistente kovalente bindinger, hvilket resulterer i lav uspecifik binding og muliggør flere anvendelser uden fald i udbytte
Standard kapacitet– Pierce Protein A/G Agarose har en normal belastning af immobiliseret Protein A/G, hvilket giver en bindingskapacitet på mere end 7 mg human IgG/ml harpiks
Flere formater– vælg mellem harpiksopslæmninger på flaske, centrifugeklare kolonner, komplette rensningssæt og to størrelser af FPLC-klare kromatografipatroner
Egenskaber af tværbundet 6% perleformet agarose (CL-6B):
- Støtte pH-stabilitet: 2 til 14 (kort sigt); 3 til 13 (langsigtet)
- Gennemsnitlig partikelstørrelse: 45 til 165 mikron
- Ekskluderingsgrænse: 10.000 til 4.000.000 dalton
- Maksimal volumetrisk flowhastighed: ca. 1 ml/minut (til søjle med en diameter på 1 cm)
- Maksimal lineær hastighed: 30 cm i timen
- Maksimalt tryk: mindre end 25 psi (1,5 bar), defineret som det maksimale trykfald over en søjle, som harpiksen kan modstå (Bemærk: Det angivne manometertryk for et væskekromatografiapparat kan måle det samlede systemtryk snarere end trykfaldet over søjlen.)
Tilgængelige formater:
- Harpiksopslæmninger: 3mL og 15mL flasker
- Spin kolonner: 0,2 ml (mikrocentrifuge), 1 ml, 5 ml kolonner
- Oprensningssæt: komplette sæt i alle tre kolonnestørrelser
- Kromatografipatroner: kompatibel med automatiserede væskekromatografisystemer og med sprøjtebehandling
- Bulk og Custom: Fortæl os dine behov for bulk Pierce Protein A/G Agarose
Inkluderer:
Oprensningskit indeholder Protein A/G Spin Columns, bindingsbuffer, elueringsbuffer og neutraliseringsbuffer
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Spinsøjle |
| Produktlinje | NAb |
| Kolonnetype | Agaroseharpiks, affinitet |
| Format | 15 mL konisk spinsøjle |
| Stationær fase | Protein A/G |
| Oprensningsmål | IgG antistoffer |
| Oversigt | NAb Protein A/G Spin-søjler, 1 ml |
| Indhold og opbevaring | Ved modtagelse opbevares kolonner ved 4 °C |
| Mængde | 5 kolonner |