Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Protein A
Artikelnummer. 10147393 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
5 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10147393 5 mg 5mg
1 options
Artikelnummer. 10147393 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 21181
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Detekterer kanin- og humane antistoffer, især IgG-isotyper, for Western blot, ELISA og andre immunoassays med dette oprensede og biotinylerede rekombinante protein A.
Oprensede og konjugerede former af Thermo Scientific™ Pierce Rekombinant Protein A muliggør sondering og påvisning af kanin- og humanantistoffer, især IgG-isotyper, i Western blotting, ELISA , IHC og andre immunoassay-protokoller.
Protein A er en cellevægskomponent produceret af flere stammer af Staphylococcus aureus, der består af en enkelt polypeptidkæde og indeholder lidt eller intet kulhydrat. Protein A-molekylet indeholder fire højaffinitetsbindingssteder, der er i stand til at interagere med Fc-regionen fra IgG fra flere arter, herunder mennesker og kaniner. Optimal binding sker ved pH 8,2, selvom binding også er effektiv ved neutrale eller fysiologiske betingelser (pH 7,0 til 7,6).
Højdepunkter:
  • Indeholder fire Fc-bindende domæner pr. protein
  • Bedre end Protein G til polyklonalt IgG fra kanin-, svine-, hunde- og katteserum
  • Dårligere end protein G for muse-IgG1, humant IgG3 og rotte-, gede- og ko-antistoffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Protein A
Mængde 5 mg
Produktlinje Pierce
Form Powder
Protein undertype Protein A
Arter Human, Rabbit
Mål Antibodies
Indhold og opbevaring Upon receipt store at -20°C. Product is shipped with an ice pack.