Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Protein A-søjler, 1 ml
Artikelnummer. 11856764 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
5 Columns
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11856764 5 Columns Pakke med 5
1 options
Artikelnummer. 11856764 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 20356
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Rens antistoffer eller udfør immunpræcipitation med dette immobiliserede native protein A med standardkapacitet på perleformet agaroseharpiks.
Udfør en række forskellige antistofaffinitetsoprensningsmetoder med Thermo Scientific™ Pierce Protein A Agarose, en agaroseharpiks med protein A-perler med standardkapacitet.
Pierce Protein A Agarose består af oprenset naturligt protein A, der er blevet kovalent immobiliseret på højkvalitets tværbundet 6% perleformet agarose. Agaroseperlerne har fysiske og kemiske egenskaber, der gør dem i stand til at blive brugt i en række af affinitetsoprensningsprocedurer af batch- eller søjletype. Der tilbydes flere pakkeformater: 5 mL og 25 mL flasker med harpiksopslæmning, 1 mL færdigpakkede kolonner og et komplet IgG-oprensningskit.
Protein A er et bakterie-afledt protein, der binder med høj affinitet og specificitet til Fc-delen af antistoffer, især dem af IgG-klassen. Sammenlignet med dets alternativ (Protein G) giver Protein A den højeste bindingskapacitet for underklasser af IgG fra kaniner, grise, hunde og katte. Protein A har også højere bindingskapacitet til humant IgG, bortset fra IgG3, som det binder svagt. Protein A binder også svagt til muse-IgG1 og anbefales ikke til de fleste applikationer med denne antistofisotype.
Højdepunkter:
  • Native protein A– immobiliseret protein A er ideel til polyklonal IgG-rensning fra serum fra mennesker, kaniner, svin, hunde eller katte
  • Agarose harpiks– støtte er tværbundet 6% perleformet agarose (CL-6B), den mest populære harpiks til proteinaffinitetsoprensningsmetoder
  • Inert og stabil– overlegen fremstillingsmetode immobiliserer protein A ved ladningsfri, udvaskningsresistente kovalente bindinger, hvilket resulterer i lav uspecifik binding og muliggør flere anvendelser uden fald i udbytte
  • Standard kapacitet– Pierce Protein A Agarose har en normal belastning af immobiliseret protein A, der giver en bindingskapacitet på 12 til 19 mg human IgG/mL harpiks (ca. 6 til 8 mg muse IgG/mL harpiks)
Egenskaber af tværbundet 6% perleformet agarose (CL-6B):
  • Støtte pH-stabilitet: 2 til 14 (kort sigt); 3 til 13 (langsigtet)
  • Gennemsnitlig partikelstørrelse: 45 til 165 mikron
  • Ekskluderingsgrænse: 10.000 til 4.000.000 dalton
  • Maksimal volumetrisk flowhastighed: ca. 1 ml/minut (til søjle med en diameter på 1 cm)
  • Maksimal lineær hastighed: 30 cm i timen
  • Maksimalt tryk: mindre end 25 psi (1,5 bar), defineret som det maksimale trykfald over en søjle, som harpiksen kan modstå (Bemærk: Det angivne manometertryk for et væskekromatografiapparat kan måle det samlede systemtryk snarere end trykfaldet over søjlen.)
Tilgængelige formater:
  • Harpiksopslæmninger: tværbundet 6% perleformet agarose; 5 ml og 25 ml flasker
  • Spin kolonner: 1mL kolonner
  • Oprensningskit: komplet sæt indeholdende fem 1 ml kolonner
  • Bulk og Custom: Fortæl os dine behov for bulk Pierce Protein A Agarose
Inkluderer:
Sættet indeholder Protein A-søjle (1mL hver), Protein A IgG-bindingsbuffer, IgG-elueringsbuffer og afsaltningskolonner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttype Column
Produktlinje Pierce
Kolonnetype Agarose Resin, Affinity
Format 15 mL Conical Spin Column
Stationær fase Protein A
Oprensningsmål IgG Antibodies
Tilstrækkelig til 12 to 19 mg Human IgG/mL Column
Indhold og opbevaring Upon receipt store product at 4°C to 8°C. Product is shipped at ambient temperature.
Mængde 5 Columns