Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce Protease og Phosphatase Inhibitor Mini Tabletter
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Pierce Protease og Phosphatase Inhibitor Mini Tabletter indeholder aprotinin, bestatin, E-64, EDTA og leupeptin for at give beskyttelse mod nedbrydning af serinproteaser, cysteinproteaser, asparaginsyreproteaser. For at forhindre dephosphoryleringsaktiviteten af serin/threonin- og tyrosinfosphataser indeholder hver tablet også natriumfluorid, natriumorthovanadat, natriumpyrophosphat og beta-glycerophosphat. Pierce Protease- og Phosphatase-hæmmer-tabletter er stabile ved °4 C i op til 12 måneder, og hver tablet er tilstrækkelig til 10 ml opløsning.
Højdepunkter:- Forbedret formulering &mdsash-tabletter opløses hurtigt til en klar opløsning
- Økonomisk– mere omkostningseffektive end andre kommercielt tilgængelige formuleringer til tilsvarende volumener
- Praktiske &mdsashready-to-use, fuldt afslørede, bredspektrede formuleringer
- Kompatibel &mdsashuse direkte med Thermo Scientific™ Pierce™ BCA Assays
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Protease- og fosfatasehæmmer |
| Indhold og opbevaring | 1 hætteglas, opbevares ved 2 °C til 8 °C |
| Forsendelsestilstand | Våd is |
| Form | Fast stof |
| Produktlinje | Pierce |
| Tilstrækkelig til | 10 ml opløsning |
| Inhibitorer | Proteasehæmmer, phosphatasehæmmer |
| Mængde | 20 tabletter |