Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce Protease og Phosphatase Inhibitor Mini Tabletter, EDTA-fri
Artikelnummer. p-7078346 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
2 Tablets
Inkluderer:
1 Vial Inhibitor Tablets
1 Vial Inhibitor Tablets, EDTA Free
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Artikelnummer. 16316532
Brand: Thermo Scientific™ A32960
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Thermo Scientific™ Pierce Protease- og fosfatasehæmmer-minitabletter bredspektret protease- og pghospahatasehæmmerformulering giver fuldstændig beskyttelse mod dephosphorylering og proteolytisk nedbrydning.
Pierce Protease og Phosphatase Inhibitor Mini Tabletter indeholder aprotinin, bestatin, E-64, EDTA og leupeptin for at give beskyttelse mod nedbrydning af serinproteaser, cysteinproteaser, asparaginsyreproteaser. For at forhindre dephosphoryleringsaktiviteten af serin/threonin- og tyrosinfosphataser indeholder hver tablet også natriumfluorid, natriumorthovanadat, natriumpyrophosphat og beta-glycerophosphat. Pierce Protease- og Phosphatase-hæmmer-tabletter er stabile ved °4 C i op til 12 måneder, og hver tablet er tilstrækkelig til 10 ml opløsning.
Højdepunkter:
  • Forbedret formulering &mdsash-tabletter opløses hurtigt til en klar opløsning
  • Økonomisk– mere omkostningseffektive end andre kommercielt tilgængelige formuleringer til tilsvarende volumener
  • Praktiske &mdsashready-to-use, fuldt afslørede, bredspektrede formuleringer
  • Kompatibel &mdsashuse direkte med Thermo Scientific™ Pierce™ BCA Assays
*EDTA findes kun i produktnr. A32959.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Inkluderer 1 Vial Inhibitor Tablets
Produkttype Protease and Phosphatase Inhibitor
Indhold og opbevaring 2°C to 8°C
Til brug med (applikation) protein purification, western blotting
Tilstrækkelig til 1 Tablet is Sufficient for 10 mL
Mængde 2 Tablets