Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce Protease og Phosphatase Inhibitor Mini Tabletter, EDTA-fri
Artikelnummer. 16326532 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
2 tabletter
Inkluderer:
1 Hætteglas inhibitor tabletter
1 hætteglashæmmertabletter, EDTA-fri
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Inkluderer
16326532 2 tabletter 1 hætteglashæmmertabletter, EDTA-fri
16316532 2 tabletter 1 Hætteglas inhibitor tabletter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Artikelnummer. 16326532 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. A32962
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Thermo Scientific™ Pierce Protease- og fosfatasehæmmer-minitabletter bredspektret protease- og pghospahatasehæmmerformulering giver fuldstændig beskyttelse mod dephosphorylering og proteolytisk nedbrydning.
Pierce Protease og Phosphatase Inhibitor Mini Tabletter indeholder aprotinin, bestatin, E-64, EDTA og leupeptin for at give beskyttelse mod nedbrydning af serinproteaser, cysteinproteaser, asparaginsyreproteaser. For at forhindre dephosphoryleringsaktiviteten af serin/threonin- og tyrosinfosphataser indeholder hver tablet også natriumfluorid, natriumorthovanadat, natriumpyrophosphat og beta-glycerophosphat. Pierce Protease- og Phosphatase-hæmmer-tabletter er stabile ved °4 C i op til 12 måneder, og hver tablet er tilstrækkelig til 10 ml opløsning.
Højdepunkter:
  • Forbedret formulering &mdsash-tabletter opløses hurtigt til en klar opløsning
  • Økonomisk– mere omkostningseffektive end andre kommercielt tilgængelige formuleringer til tilsvarende volumener
  • Praktiske &mdsashready-to-use, fuldt afslørede, bredspektrede formuleringer
  • Kompatibel &mdsashuse direkte med Thermo Scientific™ Pierce™ BCA Assays
  • EDTA-fri - formuleret uden EDTA, en metalloproteinasehæmmer
*EDTA findes kun i produktnr. A32959.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Inkluderer 1 hætteglashæmmertabletter, EDTA-fri
Produkttype Protease- og fosfatasehæmmer
Indhold og opbevaring 2 °C til 8 °C
Til brug med (applikation) proteinoprensning, western blotting
Tilstrækkelig til 1 tablet er nok til 10 ml
Mængde 2 tabletter