Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce Protease og Phosphatase Inhibitor Mini Tabletter, EDTA-fri
Artikelnummer. 15662249 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
20 tabletter
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15662249 20 tabletter Pakke med 20
1 options
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Artikelnummer. 15662249 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. A32961
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Thermo Scientific™ Pierce Protease- og fosfatasehæmmer-minitabletter bredspektret protease- og pghospahatasehæmmerformulering giver fuldstændig beskyttelse mod dephosphorylering og proteolytisk nedbrydning.
Pierce Protease og Phosphatase Inhibitor Mini Tabletter indeholder aprotinin, bestatin, E-64, EDTA og leupeptin for at give beskyttelse mod nedbrydning af serinproteaser, cysteinproteaser, asparaginsyreproteaser. For at forhindre dephosphoryleringsaktiviteten af serin/threonin- og tyrosinfosphataser indeholder hver tablet også natriumfluorid, natriumorthovanadat, natriumpyrophosphat og beta-glycerophosphat. Pierce Protease- og Phosphatase-hæmmer-tabletter er stabile ved °4 C i op til 12 måneder, og hver tablet er tilstrækkelig til 10 ml opløsning.
Højdepunkter:
  • Forbedret formulering &mdsash-tabletter opløses hurtigt til en klar opløsning
  • Økonomisk– mere omkostningseffektive end andre kommercielt tilgængelige formuleringer til tilsvarende volumener
  • Praktiske &mdsashready-to-use, fuldt afslørede, bredspektrede formuleringer
  • Kompatibel &mdsashuse direkte med Thermo Scientific™ Pierce™ BCA Assays
  • EDTA-fri - formuleret uden EDTA, en metalloproteinasehæmmer
*EDTA findes kun i produktnr. A32959.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttype Protease- og fosfatasehæmmer
Indhold og opbevaring 1 hætteglas, opbevares ved 2 °C til 8 °C
Forsendelsestilstand Våd is
Form Fast stof
Produktlinje Pierce
Tilstrækkelig til 10 ml opløsning
Inhibitorer Proteasehæmmer, phosphatasehæmmer
Mængde 20 tabletter