Få mere at vide
Thermo Scientific™ Aprotinin proteasehæmmer
Artikelnummer. 11854101 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
25 mg
Pakningsstørrelse:
25mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11854101 25 mg 25mg
1 options
Artikelnummer. 11854101 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 78432
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Tilpas din proteasehæmmercocktailformulering med disse små pakker med individuelle proteaseinhibitorpeptider og forbindelser.
Thermo Scientific Aprotinin Protease Inhibitor hæmmer reversibelt serinproteaser. Thermo Scientific Proteasehæmmere er små størrelser af individuelle proteasehæmmerpeptider og forbindelser til tilpasset formulering eller modifikation af proteasehæmmer-cocktails.
Egenskaber ved disse proteasehæmmere omfatter:
  • Reagenser af høj kvalitet i bekvemme og overkommelige pakkestørrelser
  • Køb individuelt for at lave specialtilpassede proteasehæmmende cocktails
  • Suppler Stop Protease Inhibitor Cocktails, hvis formuleringer er fuldt oplyst, for at opnå ønskede koncentrationer af specifikke reagenskomponenter
De enkelte reagenser, der tilbydes, inkluderer AEBSF, aprotinin, bestatin, E64, leupeptin, pepstatin A og PMSF. Selvom Halt Protease Inhibitor Cocktails giver bekvem og optimeret bredspektret proteasehæmning til rutinemæssig cellelysering og assaybehov, kræver visse anvendelser en mere skræddersyet tilgang. Ved at tilbyde de individuelle højkvalitetsreagenser, der bruges til at fremstille vores cocktailprodukter, giver vi dig de nødvendige redskaber til at påføre en proteasehæmmer individuelt, supplere en cocktail eller kombinere flere komponenter for at fremstille skræddersyede proteasehæmmer-cocktails til specialiserede anvendelser.
Bemærk:   Aprotinin Protease Inhibitor er let opløselig i vand (op til ~10 mg/ml) og kompatibel med rekonstituering i deioniseret vand eller en egnet vandbaseret buffer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Pierce Aprotinin Protease Inhibitor
Produkttype Protease Inhibitor
Indhold og opbevaring Store between 2°C and 8°C
Form Lyophilized
Produktlinje Pierce
Reagenstype Protease Inhibitor
Inhibitorer Protease Inhibitor