Få mere at vide
Thermo Scientific™ AEBSF proteaseinhibitor
Artikelnummer. 11844101 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11844101 100 mg 100mg
1 options
Artikelnummer. 11844101 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 78431
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Tilpas din proteasehæmmercocktailformulering med disse små pakker med individuelle proteaseinhibitorpeptider og forbindelser.
Thermo Scientific™ Proteasehæmmere er små pakker af individuelle proteaseinhibitorpeptider og forbindelser til skræddersyet formulering eller modifikation af proteaseinhibitorcocktails.
De individuelle reagenser inkluderer AEBSF, aprotinin, bestatin, E64, leupeptin, pepstatin A og PMSF. Skønt Thermo Scientific Halt™ Proteaseinhibitor-cocktails giver bekvem og optimeret bredspektret proteasehæmning til rutinemæssige cellelyse- og analysebehov, visse applikationer kræver en mere tilpasset tilgang. Ved at tilbyde de individuelle højkvalitetsreagenser, der bruges til at fremstille vores cocktailprodukter, giver vi dig de nødvendige værktøjer til at påføre en proteaseinhibitor individuelt, supplere en cocktail eller kombinere flere komponenter for at lave skræddersyede proteasehæmmercocktails til specialiserede applikationer.
Højdepunkter:
  • Reagenser af høj kvalitet i praktiske og overkommelige pakkestørrelser
  • Køb individuelt for at tilberede skræddersyede proteaseinhibitorcocktails
  • Suppler Halt Protease Inhibitor Single-Use Cocktails, hvis formuleringer er fuldstændigt beskrevet, for at opnå ønskede koncentrationer af specifikke komponentreagenser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Pierce AEBSF Protease Inhibitor
Produkttype Protease Inhibitor
Indhold og opbevaring Store between 2°C and 25°C
Form Lyophilized
Produktlinje Pierce
Reagenstype Protease Inhibitor
Inhibitorer Protease Inhibitor
Mængde 100 mg
compliance-icons
Produktidentifikator
  • AEBSF Protease Inhibitor
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-(2-aminoethyl)-benzenesulfonyl fluoride, hydrochloride