Få mere at vide
Thermo Scientific™ E-64 Proteasehæmmer
Artikelnummer. 10521004 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
10 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10521004 10 mg 10mg
1 options
Artikelnummer. 10521004 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 78434
Black Friday starter her
Brug rabatkode 27984
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Tilpas din proteasehæmmercocktailformulering med disse små pakker med individuelle proteaseinhibitorpeptider og forbindelser.
Thermo Scientific™ Proteasehæmmere er små pakker af individuelle proteaseinhibitorpeptider og forbindelser til skræddersyet formulering eller modifikation af proteaseinhibitorcocktails.
De individuelle reagenser inkluderer AEBSF, aprotinin, bestatin, E64, leupeptin, pepstatin A og PMSF. Skønt Thermo Scientific Halt™ Proteaseinhibitor-cocktails giver bekvem og optimeret bredspektret proteasehæmning til rutinemæssige cellelyse- og analysebehov, visse applikationer kræver en mere tilpasset tilgang. Ved at tilbyde de individuelle højkvalitetsreagenser, der bruges til at fremstille vores cocktailprodukter, giver vi dig de nødvendige værktøjer til at påføre en proteaseinhibitor individuelt, supplere en cocktail eller kombinere flere komponenter for at lave skræddersyede proteasehæmmercocktails til specialiserede applikationer.
Højdepunkter:
  • Reagenser af høj kvalitet i praktiske og overkommelige pakkestørrelser
  • Køb individuelt for at tilberede skræddersyede proteaseinhibitorcocktails
  • Suppler Halt Protease Inhibitor Single-Use Cocktails, hvis formuleringer er fuldstændigt beskrevet, for at opnå ønskede koncentrationer af specifikke komponentreagenser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Pierce E-64 Protease Inhibitor
Produkttype Inhibitor
Indhold og opbevaring Store between 2°C and 8°C
Form Lyophilized
Produktlinje Pierce
Reagenstype Protease Inhibitor
Inhibitorer Protease Inhibitor