Få mere at vide
Thermo Scientific™ PMSF proteaseinhibitor
Artikelnummer. 10485015 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10485015 5 g 5g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10485015 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 36978
Black Friday starter her
Brug rabatkode 27984
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Tilpas din proteasehæmmercocktailformulering med disse små pakker med individuelle proteaseinhibitorpeptider og forbindelser.
Thermo Scientific™ Proteasehæmmere er små pakker af individuelle proteaseinhibitorpeptider og forbindelser til skræddersyet formulering eller modifikation af proteaseinhibitorcocktails.
De individuelle reagenser inkluderer AEBSF, aprotinin, bestatin, E64, leupeptin, pepstatin A og PMSF. Skønt Thermo Scientific Halt™ Proteaseinhibitor-cocktails giver bekvem og optimeret bredspektret proteasehæmning til rutinemæssige cellelyse- og analysebehov, visse applikationer kræver en mere tilpasset tilgang. Ved at tilbyde de individuelle højkvalitetsreagenser, der bruges til at fremstille vores cocktailprodukter, giver vi dig de nødvendige værktøjer til at påføre en proteaseinhibitor individuelt, supplere en cocktail eller kombinere flere komponenter for at lave skræddersyede proteasehæmmercocktails til specialiserede applikationer.
Højdepunkter:
  • Reagenser af høj kvalitet i praktiske og overkommelige pakkestørrelser
  • Køb individuelt for at tilberede skræddersyede proteaseinhibitorcocktails
  • Suppler Halt Protease Inhibitor Single-Use Cocktails, hvis formuleringer er fuldstændigt beskrevet, for at opnå ønskede koncentrationer af specifikke komponentreagenser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Pierce PMSF proteaseinhibitor
Produkttype Proteaseinhibitor
Indhold og opbevaring Opbevares i original beholder beskyttet mod direkte sollys på et tørt, køligt og godt ventileret sted mellem følgende temperaturer: 20 C °til 25 °C.
Form Pulver
Reagenstype Proteaseinhibitor
Inhibitorer Proteaseinhibitor
Mængde 5 g
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • PHENYLMETHYLSULFONYL FLUORIDE
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P330-Skyl munden.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Benzenemethanesulfonyl fluoride