Beskrivelse
Thermo Scientific™ Proteasehæmmere er små pakker af individuelle proteaseinhibitorpeptider og forbindelser til skræddersyet formulering eller modifikation af proteaseinhibitorcocktails.
De individuelle reagenser inkluderer AEBSF, aprotinin, bestatin, E64, leupeptin, pepstatin A og PMSF. Skønt Thermo Scientific Halt™ Proteaseinhibitor-cocktails giver bekvem og optimeret bredspektret proteasehæmning til rutinemæssige cellelyse- og analysebehov, visse applikationer kræver en mere tilpasset tilgang. Ved at tilbyde de individuelle højkvalitetsreagenser, der bruges til at fremstille vores cocktailprodukter, giver vi dig de nødvendige værktøjer til at påføre en proteaseinhibitor individuelt, supplere en cocktail eller kombinere flere komponenter for at lave skræddersyede proteasehæmmercocktails til specialiserede applikationer.
Højdepunkter:
- Reagenser af høj kvalitet i praktiske og overkommelige pakkestørrelser
- Køb individuelt for at tilberede skræddersyede proteaseinhibitorcocktails
- Suppler Halt Protease Inhibitor Single-Use Cocktails, hvis formuleringer er fuldstændigt beskrevet, for at opnå ønskede koncentrationer af specifikke komponentreagenser
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Pierce Pepstatin A Protease Inhibitor |
| Produkttype | Protease Inhibitor |
| Indhold og opbevaring | Store between 2°C and 8°C |
| Form | Lyophilized |
| Produktlinje | Pierce |
| Reagenstype | Protease Inhibitor |
| Inhibitorer | Protease Inhibitor |
| Mængde | 25 mg |