Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Proteasehæmmer tabletter, EDTA-fri
Artikelnummer. 16346532 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
2 Tavler
2 tabletter
20 tabletter
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16346532 2 tabletter -
15677308 20 tabletter Pakke med 20
16336532 2 Tavler -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Artikelnummer. 16346532 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. A32966
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Thermo Scientific™ Pierce Proteaseinhibitor-tabletter er bredspektrede proteasehæmmere, der er yderst effektive til at forhindre proteolytisk nedbrydning til cellelyse og proteinekstraktionseksperimenter
Pierce Protease Inhibitor Tabletter beskytter proteiner mod proteolytisk nedbrydning gennem hæmning af serinproteaser, cysteinproteaser, asparaginsyreproteaser og aminopeptidaser, der typisk er til stede i cellulære lysatprøver. Tabletterne indeholder AEBSF, aprotinin, bestatin, E-64, leupeptin og pepstatin A. Stabil til opbevaring ved °4 C i op til 12 måneder, hver mini- eller stor tablettablet er tilstrækkelig til henholdsvis 10mL eller 50mL opløsning og er velegnet til reagensfremstilling før proteinekstraktion fra væv og dyrkede celler.
Højdepunkter:
  • Forbedret formulering & mdsash-tabletter opløses hurtigt til en klar opløsning
  • Økonomisk – mere omkostningseffektiv end andre kommercielt tilgængelige formuleringer til tilsvarende volumener
  • Praktiske og brugsklare, fuldt afslørede bredspektrede formuleringer
  • Kompatibel&mdsashuse direkte med Thermo Scientific™ Pierce™ BCA Assays
  • EDTA-fri-formuleret uden EDTA, en metalloproteinase-hæmmer (kun til EDTA-fri formuleringer)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Inkluderer 1 hætteglas med inhibitor tabletter
Indhold og opbevaring 2 °C til 8 °C
Til brug med (applikation) proteinoprensning, western blotting
Tilstrækkelig til 1 tablet er nok til 50 ml
Mængde 2 tabletter