Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Proteasehæmmer tabletter, EDTA-fri
Artikelnummer. 15677308 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
2 Tavler
2 tabletter
20 tabletter
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15677308 20 tabletter Pakke med 20
16346532 2 tabletter -
16336532 2 Tavler -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Artikelnummer. 15677308 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. A32965
Spar op til 60% på mikrobiologi
Brug rabatkode 28004
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Thermo Scientific™ Pierce Proteaseinhibitor-tabletter er bredspektrede proteasehæmmere, der er yderst effektive til at forhindre proteolytisk nedbrydning til cellelyse og proteinekstraktionseksperimenter
Pierce Protease Inhibitor Tabletter beskytter proteiner mod proteolytisk nedbrydning gennem hæmning af serinproteaser, cysteinproteaser, asparaginsyreproteaser og aminopeptidaser, der typisk er til stede i cellulære lysatprøver. Tabletterne indeholder AEBSF, aprotinin, bestatin, E-64, leupeptin og pepstatin A. Stabil til opbevaring ved °4 C i op til 12 måneder, hver mini- eller stor tablettablet er tilstrækkelig til henholdsvis 10mL eller 50mL opløsning og er velegnet til reagensfremstilling før proteinekstraktion fra væv og dyrkede celler.
Højdepunkter:
  • Forbedret formulering & mdsash-tabletter opløses hurtigt til en klar opløsning
  • Økonomisk – mere omkostningseffektiv end andre kommercielt tilgængelige formuleringer til tilsvarende volumener
  • Praktiske og brugsklare, fuldt afslørede bredspektrede formuleringer
  • Kompatibel&mdsashuse direkte med Thermo Scientific™ Pierce™ BCA Assays
  • EDTA-fri-formuleret uden EDTA, en metalloproteinase-hæmmer (kun til EDTA-fri formuleringer)
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Produkttype Protease inhibitorblanding
    Indhold og opbevaring 1 hætteglas, opbevares ved 2 °C til 8 °C
    Forsendelsestilstand Stuetemperatur
    Form Fast stof
    Produktlinje Pierce
    Tilstrækkelig til 50 ml opløsning
    Inhibitorer Proteaseinhibitor
    Mængde 20 tabletter
    compliance-icons
    Produktidentifikator
    • Pierce Protease Inhibitor Tablets, EDTA-Free
    Signalord
    • Fare
    Farekategori
    • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
    • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
    Faresætning
    • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
    • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
    Sikkerhedssætning
    • P264-Vask grundigt efter brug.
    • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
    • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
    • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
    • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
    • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
    • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
    • P330-Skyl munden.
    • P331-Fremkald IKKE opkastning.
    • P363-Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.
    Supplerende oplysninger
    • MIXTURE LIST-Contain: 4-(2-aminoethyl)-Benzenesulfonyl fluoride hydrochloride