Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce proteasehæmmer tabletter
Artikelnummer. 15634189 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
20 tabletter
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15634189 20 tabletter Pakke med 20
1 options
Artikelnummer. 15634189 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. A32963
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Thermo Scientific™ Pierce Proteasehæmmertabletter og minitabletter er bredspektrede proteasehæmmere, der er yderst effektive til at forhindre proteolytisk nedbrydning til cellelyse og proteinekstraktionsforsøg.
Thermo Scientific™ Pierce Proteasehæmmertabletter og minitabletter er bredspektrede proteasehæmmere, der er yderst effektive til at forhindre proteolytisk nedbrydning til cellelyse og proteinekstraktionsforsøg.
Yderligere information og online bestilling
Pierce Protease Inhibitor Tabletter beskytter proteiner mod proteolytisk nedbrydning gennem hæmning af serinproteaser, cysteinproteaser, asparaginsyreproteaser og aminopeptidaser, der typisk er til stede i cellulære lysatprøver. Tabletterne indeholder AEBSF, aprotinin, bestatin, E-64, leupeptin og pepstatin A og er tilgængelige i formuleringer med eller uden EDTA, en metalloproteinasehæmmer. Den EDTA-fri formulering har tilføjet kompatibilitet med IMAC oprensningsmetoder og 2D gelelektroforese. Stabil til opbevaring ved °4 C i op til 12 måneder, hver stor tablet er tilstrækkelig til 50mL opløsning, og hver minitablet er tilstrækkelig til 10mL opløsning. Både størrelser og formuleringer af tablet er egnede til reagensfremstilling før proteinekstraktion fra væv og dyrkede celler.
Højdepunkter:
  • Økonomiske −både store og mini-tabletter er mest omkostningseffektive end andre kommercielt tilgængelige formuleringer til tilsvarende volumener
  • Let −at bruge− − de −køleskabsstabile tabletter opløses let i buffere og lysereagenser
  • To formuleringer − tilgængelig med eller uden EDTA
  • Kompatibel − brug sammen med hjemmebryggede eller kommercielt tilgængelige cellelysereagenser og Thermo Scientific Proteinassays
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Pierce proteasehæmmer tabletter
Produkttype Proteaseinhibitor
Indhold og opbevaring 1 hætteglas, opbevares ved 2 °C til 8 °C
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Form Fast stof
Produktlinje Pierce
Tilstrækkelig til 50 ml opløsning
Inhibitorer Proteaseinhibitor
Mængde 20 tabletter