Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce Protease Inhibitor Mini Tabletter
Artikelnummer. 15614189 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
30 Tablets
Pakningsstørrelse:
Pakke med 30
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15614189 30 Tablets Pakke med 30
1 options
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Artikelnummer. 15614189 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. A32953
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Thermo Scientific™ Pierce Protease-inhibitor mini-tabletter er bredspektrede proteasehæmmere, der er yderst effektive til at forhindre proteolytisk nedbrydning til cellelyse og proteinekstraktionseksperimenter
Pierce Protease Inhibitor Tabletter beskytter proteiner mod proteolytisk nedbrydning gennem hæmning af serinproteaser, cysteinproteaser, asparaginsyreproteaser og aminopeptidaser, der typisk er til stede i cellulære lysatprøver. Tabletterne indeholder AEBSF, aprotinin, bestatin, E-64, leupeptin og pepstatin A. Stabil til opbevaring ved °4 C i op til 12 måneder, hver mini- eller stor tablettablet er tilstrækkelig til henholdsvis 10mL eller 50mL opløsning og er velegnet til reagensfremstilling før proteinekstraktion fra væv og dyrkede celler.
Højdepunkter:
  • Forbedret formulering & mdsash-tabletter opløses hurtigt til en klar opløsning
  • Økonomisk – mere omkostningseffektiv end andre kommercielt tilgængelige formuleringer til tilsvarende volumener
  • Praktiske og brugsklare, fuldt afslørede bredspektrede formuleringer
  • Kompatibel&mdsashuse direkte med Thermo Scientific™ Pierce™ BCA Assays
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Protease Inhibitor
Indhold og opbevaring 1 Vial, Store at 2°C to 8°C
Forsendelsestilstand Room Temperature
Form Solid
Produktlinje Pierce
Tilstrækkelig til 10 mL Solution
Inhibitorer Protease Inhibitor
Mængde 30 Tablets