Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Proteasehæmmer minitabletter
Product Code. 16396522 Shop All Thermo Scientific Products
Change view
Click to view available options
Inkluderer:
EDTA
EDTA gratis
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Inkluderer
16396522 EDTA gratis
16386522 EDTA
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Product Code. 16396522 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. A32956
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Thermo Scientific™ Pierce Protease-inhibitor mini-tabletter er bredspektrede proteasehæmmere, der er yderst effektive til at forhindre proteolytisk nedbrydning til cellelyse og proteinekstraktionseksperimenter
Pierce Protease Inhibitor Tabletter beskytter proteiner mod proteolytisk nedbrydning gennem hæmning af serinproteaser, cysteinproteaser, asparaginsyreproteaser og aminopeptidaser, der typisk er til stede i cellulære lysatprøver. Tabletterne indeholder AEBSF, aprotinin, bestatin, E-64, leupeptin og pepstatin A. Stabil til opbevaring ved °4 C i op til 12 måneder, hver mini- eller stor tablettablet er tilstrækkelig til henholdsvis 10mL eller 50mL opløsning og er velegnet til reagensfremstilling før proteinekstraktion fra væv og dyrkede celler.
Højdepunkter:
  • Forbedret formulering & mdsash-tabletter opløses hurtigt til en klar opløsning
  • Økonomisk – mere omkostningseffektiv end andre kommercielt tilgængelige formuleringer til tilsvarende volumener
  • Praktiske og brugsklare, fuldt afslørede bredspektrede formuleringer
  • Kompatibel&mdsashuse direkte med Thermo Scientific™ Pierce™ BCA Assays
  • EDTA-fri - formuleret uden EDTA, en metalloproteinasehæmmer
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifications
    Inkluderer EDTA gratis
    Indhold og opbevaring 2 °C til 8 °C
    Til brug med (applikation) proteinoprensning, western blotting
    Tilstrækkelig til 1 tablet er nok til 10 ml
    Mængde 2 tabletter
    Format Tablet