Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Proteasehæmmer minitabletter, EDTA-fri
Artikelnummer. 15672129 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
30 tabletter
Pakningsstørrelse:
Pakke med 30
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15672129 30 tabletter Pakke med 30
1 options
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Artikelnummer. 15672129 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. A32955
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Thermo Scientific™ Pierce Protease-inhibitor mini-tabletter er bredspektrede proteasehæmmere, der er yderst effektive til at forhindre proteolytisk nedbrydning til cellelyse og proteinekstraktionseksperimenter
Pierce Protease Inhibitor Tabletter beskytter proteiner mod proteolytisk nedbrydning gennem hæmning af serinproteaser, cysteinproteaser, asparaginsyreproteaser og aminopeptidaser, der typisk er til stede i cellulære lysatprøver. Tabletterne indeholder AEBSF, aprotinin, bestatin, E-64, leupeptin og pepstatin A. Stabil til opbevaring ved °4 C i op til 12 måneder, hver mini- eller stor tablettablet er tilstrækkelig til henholdsvis 10mL eller 50mL opløsning og er velegnet til reagensfremstilling før proteinekstraktion fra væv og dyrkede celler.
Højdepunkter:
  • Forbedret formulering & mdsash-tabletter opløses hurtigt til en klar opløsning
  • Økonomisk – mere omkostningseffektiv end andre kommercielt tilgængelige formuleringer til tilsvarende volumener
  • Praktiske og brugsklare, fuldt afslørede bredspektrede formuleringer
  • Kompatibel&mdsashuse direkte med Thermo Scientific™ Pierce™ BCA Assays
  • EDTA-fri - formuleret uden EDTA, en metalloproteinasehæmmer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt EDTA-fri
Produkttype Proteaseinhibitor
Indhold og opbevaring 1 hætteglas, opbevares ved 2 °C til 8 °C
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Form Fast stof
Produktlinje Pierce
Tilstrækkelig til 10 ml opløsning
Inhibitorer Proteaseinhibitor
Mængde 30 tabletter
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pierce Protease Inhibitor Mini Tablets, EDTA-Free
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Benzenesulfonyl fluoride, 4-(2-aminoethyl)-, hydrochloride