Få mere at vide
Thermo Scientific™ FITC-kasein til Pierce™ Fluorescerende Protease Assay Kit
Artikelnummer. 11861355 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
2.5 mg
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11861355 2.5 mg Hver
1 options
Artikelnummer. 11861355 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 23267
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Bestem den samlede proteaseaktivitet i biologiske prøver via fluorescerende eller kolorimetrisk detektion ved at måle fordøjelsen af mærket kaseinsubstrat.
Thermo Scientific™ Pierce Protease Assay Kits måler den samlede proteaseaktivitet i prøver, hvilket giver et middel til at vurdere fremskridtene af proteaseisoleringsprocedurer eller kvantificere proteasekontamination i biologiske prøver.
Disse kolorimetriske og fluorescerende protease-assay kits omfatter to forskellige metoder til måling af total proteaseaktivitet i biologiske prøver. Begge sæt kan bruges til at vurdere fremskridt i protease-rensningsprocedurer eller til at kvantificere proteaseforurening i proteinprøver. Kitsene bruger succinyleret eller fluorescein-mærket kasein som proteasesubstrat. Proteolyse af substratet resulterer i peptider, hvis aminogrupper eller ændrede fluorescensegenskaber muliggør detektion i de respektive kits. Protease-aktivitet kvantificeres ved sammenligning med trypsinstandarden, der er inkluderet i hvert sæt.
Højdepunkter:
  • Kaseinsubstrater – måler aktiviteten af enhver protease, der spalter kasein i peptidfragmenter
  • Trypsin-standarden – kvantificerer proteaseaktivitet i forhold til trypsin, en universelt accepteret reference
  • Følsom, – 1000 gange mere følsom end assays, der bruger uændrede former for kasein
  • Enkle og hurtige – reagensglas- og mikropladeprotokoller gennemføres på under en time
  • Kun homogene – additionstrin; ingen separation, overførsel eller stop trin kræves
  • Tilpasser – nemt tid, temperatur og pH for at optimere følsomheden for de relevante proteaser
Colorimetric Protease Assay Kit (Del nr. 23263) bruger fuldt succinyleret kasein som substrat til analysen. Hydrolyse af dette substrat i nærvær af protease resulterer i frigivelse af peptidfragmenter med frie aminoterminale grupper. Disse peptider reageres med trinitrobenzensulfonsyre (TNBSA), efterfulgt af måling af absorptionsforøgelsen, der opstår ved dannelsen af gule TNB-peptidaddukter.
  • Substrat: succinyleret kasein (ikke tilgængelig separat)
  • Grundlag for assay: påvisning af primære aminer som følge af proteolyse
  • Detektionsreagens: trinitrobenzensulfonsyre (TNBSA)
  • Måling: absorption ved 450 nm (pladelæser eller spektrofotometer)
Fluorescerende Protease Assay Kit (Del nr. 23266) inkluderer fluoresceinmærket kasein som substrat til vurdering af proteaseaktivitet i en prøve ved enten fluorescensresonansenergioverførsel (FRET) med et standard fluorometer eller fluorescenspolarisation (FP) med kompetent instrumentering. FTC-Casein er native casein, der er mærket med et stort molart overskud af fluorescein isothiocyanat (FITC). Fluorescensegenskaberne ved dette stærkt mærkede, intakte proteinsubstrat ændrer sig dramatisk ved fordøjelse af proteaser, hvilket resulterer i en målbar indikation af proteolyse.
  • Substrat: fluoresceinmærket kasein (FITC-kasein); tilgængelig separat som Del nr. 23267
  • Grundlaget for prøven: ændring i fluorescensresonans (FRET) eller fluorescenspolarisation (FP)
  • Måling: instrument med fluorescein-excitations- og emissionsfiltre (485/538nm)
Inkluderer:
Modificeret kasein, trypsin standard og Tris-bufferet saltvand (begge sæt); TNBSA-løsning (kun Del nr. 23263)
Anbefalet til:
Vurder funktionel integritet og den overordnede fremgang i proteaserensningen; Kvantificere proteaseforurening i proteinprøver; Karakteriser aktiviteten af usædvanlige proteaser sammenlignet med trypsin; Evaluer bufferbetingelser for deres indvirkning på proteasefunktion og aktivitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevar FTC-kasein ved modtagelse ved 4 °C. Produktet sendes ved omgivelsestemperatur.
Assay Substrater
Detektionsmetode Fluorescens
Immunoassay-kitformat 96-brøndsplade
Etikettype Klassisk farvestof
Produktlinje Pierce
Produkttype Proteinaktivitetsanalyse
Substrater FITC-kasein
Substrategenskaber Proteinbaseret substrat
Substrattype Protease substrat
Til brug med (applikation) Fluorescenspolarisering, FRET
Til brug med (udstyr) Mikropladelæsere
Mængde 2.5 mg
Mål Proteaser
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • FITC-Casein for Pierce Fluorescent Protease Assay Kit
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P304-VED INDÅNDING:.
  • P340-Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Fluoresceinthiocarbamoylcasein