Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Kolorimetrisk proteaseanalysesæt
Artikelnummer. 10551194 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
250 testsæt
Artikelnummer. Mængde
10551194 250 testsæt
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10551194 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 23263
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Bestem den samlede proteaseaktivitet i biologiske prøver via fluorescerende eller kolorimetrisk detektion ved at måle fordøjelsen af mærket kaseinsubstrat.
Colorimetric Thermo Scientific Pierce Protease Assay Kit måler den samlede proteaseaktivitet i prøver og giver mulighed for at vurdere fremskridt i proteaseisolationsprocedurer eller kvantificere proteaseforurening i biologiske prøver. Dette kit bruger fuldt succinyleret kasein som substrat til prøven. Hydrolyse af dette substrat i nærvær af protease resulterer i frigivelse af peptidfragmenter med frie aminoterminale grupper. Disse peptider reageres med trinitrobenzensulfonsyre (TNBSA), efterfulgt af måling af absorptionsstigningen, der opstår ved dannelsen af gulfarvede TNB-peptidaddukter.
Funktioner ved det kolorimetriske protesasasage-kit:
  • Kaseinsubstrater—måler aktiviteten af enhver protease, der spalter kasein i peptidfragmenter
  • Trypsin-standarden—kvantificerer proteaseaktivitet i forhold til trypsin, en universelt accepteret reference
  • Følsom, —1000 gange mere følsom end assays, der bruger uændrede former for kasein
  • Enkle og hurtige—reagensglas- og mikropladeprotokoller gennemføres på under en time
  • Kun homogene—additionstrin; ingen separation, overførsel eller stop trin kræves
  • Tilpasser—nemt tid, temperatur og pH for at optimere følsomheden for de relevante proteaser
Applikationer:
  • Vurder funktionel integritet og den overordnede fremgang i protease-rensning
  • Kvantificér proteaseforurening i proteinprøver
  • Karakteriser aktiviteten af usædvanlige proteaser sammenlignet med trypsin
  • Evaluer bufferbetingelser for deres indvirkning på proteasefunktion og aktivitet
Yderligere specifikationer:
  • Substrat: succinyleret kasein (ikke tilgængelig separat)
  • Grundlag for assay: påvisning af primære aminer som følge af proteolyse
  • Detektionsreagens: trinitrobenzensulfonsyre (TNBSA)
  • Måling: absorption ved 450 nm (pladelæser eller spektrofotometer)
Relaterede produkter
Pierce™ Fluorescerende protese-assay kit (Kat. Nr. 23266)
FITC-Casein til Pierce™ Fluorescerende Protease Assay Kit (Kat. Nr. 23267)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Tilstrækkelig til: 250 mikropladeanalyser med en standardpladelæser (absorbans ved 450 nm)
• Succinyleret kasein, 5 x 10 mg
• TNBSA-opløsning, 2 ml
• TPCK Trypsin Standard, 50 mg
• Boratbufferpakke (gør 500 mL), 1 pakke Opbevares
ved 4 °C.
Assay Proteaseanalyse
Detektionsmetode Absorbans
Immunoassay-kitformat 96-brøndsplade
Produktlinje Pierce
Produkttype Proteinaktivitetsanalyse
Substrater Kasein
Substrategenskaber Proteinbaseret substrat
Substrattype Protease substrat
Tilstrækkelig til 250 mikropladeanalyser
Til brug med (applikation) Absorbans
Til brug med (udstyr) Mikropladelæsere
Mængde 250 testsæt
Mål Proteaser
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pierce Colorimetric Protease Assay Kit
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1A
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H360D-Kan skade det ufødte barn.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H370-Forårsager organskader.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl alcohol, Trypsin, Sodium tetraboratedecahydrate, Boric acid (H3BO3)