Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Fluorescerende Protease Assay Kit
Artikelnummer. 10485495 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
2000 testsæt
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10485495 2000 testsæt 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 10485495 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 23266
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Bestem den samlede proteaseaktivitet i biologiske prøver via fluorescerende eller kolorimetrisk detektion ved at måle fordøjelsen af mærket kaseinsubstrat.
Thermo Scientific Pierce Fluorescent Protease Assay Kit måler den samlede proteaseaktivitet i prøver og giver mulighed for at vurdere fremskridt i proteaseisolationsprocedurer eller kvantificere proteaseforurening i biologiske prøver.
Dette sæt inkluderer fluorescein-mærket kasein som substrat til vurdering af proteaseaktivitet i en prøve ved enten fluorescensresonansenergioverførsel (FRET) med et standard fluorometer eller fluorescenspolarisation (FP) med kompetent instrumentering. FTC-Kasein er native kasein, der er mærket med et stort molart overskud af fluorescein isothiocyanat (FITC). Fluorescensegenskaberne for dette stærkt mærkede, intakte proteinsubstrat ændrer sig dramatisk ved fordøjelse af proteaser, hvilket resulterer i en målbar indikation af proteolyse.
Funktioner ved Fluorescerende Protease Assay Kit:
  • Kaseinsubstrater—måler aktiviteten af enhver protease, der spalter kasein i peptidfragmenter
  • Trypsin-standarden—kvantificerer proteaseaktivitet i forhold til trypsin, en universelt accepteret reference
  • Følsom, —1000 gange mere følsom end assays, der bruger uændrede former for kasein
  • Enkle og hurtige—reagensglas- og mikropladeprotokoller gennemføres på under en time
  • Kun homogene—additionstrin; ingen separation, overførsel eller stop trin kræves
  • Tilpasser—nemt tid, temperatur og pH for at optimere følsomheden for de relevante proteaser
Applikationer:
  • Vurder funktionel integritet og den overordnede fremgang i protease-rensning
  • Kvantificér proteaseforurening i proteinprøver
  • Karakteriser aktiviteten af usædvanlige proteaser sammenlignet med trypsin
  • Evaluer bufferbetingelser for deres indvirkning på proteasefunktion og aktivitet
Yderligere specifikationer:
  • Substrat: fluorescein-mærket kasein (FITC-kasein); tilgængelig separat som Del nr. 23267
  • Grundlaget for prøven: ændring i fluorescensresonans (FRET) eller fluorescenspolarisation (FP)
  • Måling: instrument med fluorescein-excitations- og emissionsfiltre (485/538 nm)
Relaterede produkter
Pierce™ Kolorimetrisk protesasasage-kit (Kat. Nr. 23263)
FITC-Casein til Pierce™ Fluorescerende Protease Assay Kit (Kat. Nr. 23267)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Tilstrækkelig til: 2000 mikropladeanalyser ved hjælp af et instrument udstyret med et fluoresceinfiltersæt (ex/em 485 nm/538 nm)
• FTC-kasein, lyofiliseret, 2,5 mg
• TPCK Trypsin Standard, 50 mg
• TBS Bufferpakke (gør 500 mL), 1 pakke Opbevar
FTC-kasein og TPCK-trypsin ved 4 °C.
Assay Proteaseanalyse
Detektionsmetode Fluorescens
Immunoassay-kitformat 96-brøndsplade
Etikettype Klassisk farvestof
Produktlinje Pierce
Produkttype Proteinaktivitetsanalyse
Substrater Kasein
Substrategenskaber Proteinbaseret substrat
Substrattype Protease substrat
Tilstrækkelig til 2000 mikropladeanalyser
Til brug med (applikation) Protease-aktivitet
Til brug med (udstyr) Mikropladelæsere
Mængde 2000 testsæt
Mål Proteaser
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pierce Fluorescent Protease Assay Kit
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P272-Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P363-Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium chloride, Tris (hydroxymethyl) aminomethane, Fluoresceinthiocarbamoyl-casein, Trypsin