Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Forfarvet protein MW markør
Artikelnummer. p-7225574 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
2 x 250 μl
8 x 250μ L
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 4
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11583100 2 x 250 μl Hver
17166098 8 x 250μ L -
15513197 8 x 250μ L Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11583100 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 26612
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Thermo Scientific Pretained Protein Molecular Weight Marker er en blanding af seks blåfarvede naturlige proteiner (20 til 120 kDa) til brug som størrelsesstandarder i proteinelektroforese (SDS-PAGE).
Thermo Scientific™ Pretained Protein Molecular Weight Marker er en blanding af seks blåfarvede naturlige proteiner (20 til 120 kDa) til brug som størrelsesstandarder i proteinelektroforese (SDS-PAGE).
Thermo Scientific Pretained Protein Molecular Weight Marker er en blanding af seks blåfarvede naturlige proteiner (20 til 120 kDa) til brug som størrelsesstandarder i proteinelektroforese (SDS-PAGE). Proteinstandarderne leveres i et brugsklart format til direkte påfyldning på geler; ingen grund til at opvarme, reducere eller tilføje prøvebuffer før brug.
Komponentproteiner
  • Beta-galactosidase (120 kDa)
  • Bovint serumalbumin (85 kDa)
  • Ovalbumin (50 kDa)
  • Kardonanhydrase (35 kDa)
  • Beta-lactoglobulin (25 kDa)
  • Lysozym (20 kDa)
Applikationer
  • Overvågning af proteinmigrering under SDS-polyacrylamidgelelektroforese.
  • Overvågning af proteinoverførsel til membraner efter western blotting
  • Dimensionering af proteiner på SDS-polyacrylamidgeler og western blots
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevaringsbuffer: 62,5 mM Tris·H3P04 (pH 7,5 ved 25 C), 1 mM EDTA, 2 % (vægt/volumen) SDS, 1 °mM DTT, 1,5 mM NaN3 og 33 % (volumen/volumen) glycerol.
Ved modtagelse opbevares ved -20 °C. Produktet sendes med en ispose.
Farve Blå
Detektionsmetode Kolorimetrisk
Antal markører 6
Klar til at indlæse Ja
Størrelsesområde 20 til 120 kDa
Gel kompatibilitet Bolt™ Bis-Tris Plus-geler, Novex™ Tricine-geler, Novex™ Tris-Glycine-geler, NuPAGE™ Bis-Tris-geler, NuPAGE™ Tris-Acetate Gels, SDS-PAGE Gels
Molekylvægt (g/mol) 120, 85, 50, 35, 25, 20 kDa
Mængde 2 x 250 μl
Forsendelsestilstand Godkendt til forsendelse på våd eller tør is
Produktlinje Pierce
Produkttype Proteinmolekylvægt (MW) markør
Systemtype Western Blotting, SDS-PAGE