Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Forfarvet protein MW markør
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Thermo Scientific™ Pretained Protein Molecular Weight Marker er en blanding af seks blåfarvede naturlige proteiner (20 til 120 kDa) til brug som størrelsesstandarder i proteinelektroforese (SDS-PAGE).
Thermo Scientific Pretained Protein Molecular Weight Marker er en blanding af seks blåfarvede naturlige proteiner (20 til 120 kDa) til brug som størrelsesstandarder i proteinelektroforese (SDS-PAGE). Proteinstandarderne leveres i et brugsklart format til direkte påfyldning på geler; ingen grund til at opvarme, reducere eller tilføje prøvebuffer før brug.
Komponentproteiner
- Beta-galactosidase (120 kDa)
- Bovint serumalbumin (85 kDa)
- Ovalbumin (50 kDa)
- Kardonanhydrase (35 kDa)
- Beta-lactoglobulin (25 kDa)
- Lysozym (20 kDa)
Applikationer
- Overvågning af proteinmigrering under SDS-polyacrylamidgelelektroforese.
- Overvågning af proteinoverførsel til membraner efter western blotting
- Dimensionering af proteiner på SDS-polyacrylamidgeler og western blots
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevaringsbuffer: 62,5 mM Tris·H3P04 (pH 7,5 ved 25 C), 1 mM EDTA, 2 % (vægt/volumen) SDS, 1 °mM DTT, 1,5 mM NaN3 og 33 % (volumen/volumen) glycerol. Ved modtagelse opbevares ved -20 °C. Produktet sendes med en ispose. |
| Detektionsmetode | Kolorimetrisk |
| Antal markører | 6 |
| Produkttype | Protein Molecular Weight (MW) Markør |
| Klar til at indlæse | Ja |
| Størrelsesområde | 20 til 120 kDa |
| Plet type | 1 farve: blå |
| Molekylvægt (g/mol) | 120, 85, 50, 35, 25, 20 kDa |
| Produktlinje | Pierce™ |
| Mængde | 8 x 250μ L |
| Vis mere |