Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Premium Grade TCEP-HCl
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Optimer applikationer, hvor produktintegritet og risikominimering er altafgørende med de specielt karakteriserede Thermo Scientific™ Pierce™ Premium Grade TCEP-HCl, vores højeste kvalitetsformulering af dette disulfid-reducerende middel.
Thermo Scientific Pierce Premium Grade TCEP-HCl er vores højeste kvalitetsformulering af dette disulfidreduktionsmiddel, specielt karakteriseret til applikationer, hvor produktintegritet og risikominimering er altafgørende.
Sammenlignet med standardkvalitetsproduktet giver Premium Grade SPDP mere klart defineret kvalitet og produktsupport ved at inkludere (a) øget analytisk testning og produktkarakterisering, (b) større batchspecifik information og kvalitetssikringsgennemgang, (c) omfattende opbevaring af partiprøver og (d) meddelelse om ændringskontrol. TCEP-HCl er ren, krystallinsk Tris(2-carboxyethyl)phosphinhydrochlorid, en thiolfri forbindelse, der er yderst effektiv til at reducere protein- og peptiddisulfidbindinger, samt at den er lugtfri og stabil. TCEP reducerer selektivt og fuldstændigt selv de mest stabile vandopløselige alkyldisulfider over et bredt pH-område.
Højdepunkter:
- TCEP– et thiolfrit, lugtfrit, men alligevel potent reduktionsmiddel til spaltning af disulfidbindinger
- Høj kvalitet– identitet og renhed bekræftet af adskillige tests, herunder kvantitativ NMR
- Produktintegritet– forbedret niveau af test og karakterisering sammenlignet med standardkarakter
- Partiopbevaring– rigelig forsyning af tidligere partier bevaret for at sikre fremtidig procestest
- Forandringsledelse– Change Control Notification (CCN) tjeneste
- Konsekvent fremstilling– batchspecifik gennemgang af produktionsdokumentation
Fordele ved TCEP-HCl frem for andre reduktionsmidler:
- Lugtfri– I modsætning til DTT eller BME er TCEP lugtfri, så reduktioner kan udføres bekvemt på bordpladen.
- Stabil i luften– TCEP-delens iboende stabilitet eliminerer behovet for særlige forholdsregler for at undgå oxidation ved håndtering, brug eller opbevaring af TCEP.
- Effektiv– Til de fleste anvendelser giver 5 til 50 mM TCEP tilstrækkeligt molært overskud til effektivt at reducere peptid- eller proteindisulfidbindinger inden for få minutter ved stuetemperatur.
- Kompatibel– Med TCEP er fjernelse af reduktionsmidlet ikke nødvendig før de fleste applikationer (f.eks. histidin-mærket proteinoprensning, maleimidkonjugationer).
Stabilitet i opløsning
TCEP er stabil i vandige, sure og basiske opløsninger. Når TCEP opløses direkte i vand, er den resulterende pH ca. 2,5. Undersøgelser viser, at der ikke sker nogen ændring i koncentrationen af TCEP efter 24-timers inkubation ved stuetemperatur i 100 mM HCl, 100 mM NaOH eller i nogen af de følgende 50 mM buffere: ·Tris HCl (pH 7,5, 8,5 og 9,5), HEPES (pH 6,8 og 2, 2) PS, borat (pH 6,8 og 2) PS. (pH 9,7 og 11,1).5 Selv efter tre uger i disse buffere var mindre end 20% af TCEP'et oxideret.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Efter modtagelsen opbevares produktet ved stuetemperatur i lukket beholder for at forhindre oxidation. Produktet sendes ved omgivelsestemperatur. |
| Produktlinje | Pierce |
| Form | Fast stof |
| Mængde | 1 g |
| Produkttype | Disulfid-reducerende reagens |
Sikkerhed og håndtering
- Pierce Premium Grade, TCEP.HCl
- Fare
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P284-¢I tilfælde af utilstrækkelig ventilation!, anvend åndedrætsværn.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Propanoic acid, 3,3',3''- phosphinidynetris-, hydrochloride