Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Premium Grade TCEP-HCl
Artikelnummer. 15235773 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
1 g
10 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
1g
Artikelnummer. 15235773
Brand: Thermo Scientific™ PG82090
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Optimer applikationer, hvor produktintegritet og risikominimering er altafgørende med vores højeste kvalitetsformulering af dette disulfidreduktionsmiddel.
Optimer applikationer, hvor produktintegritet og risikominimering er altafgørende med de specielt karakteriserede Thermo Scientific™ Pierce™ Premium Grade TCEP-HCl, vores højeste kvalitetsformulering af dette disulfid-reducerende middel.
Thermo Scientific Pierce Premium Grade TCEP-HCl er vores højeste kvalitetsformulering af dette disulfidreduktionsmiddel, specielt karakteriseret til applikationer, hvor produktintegritet og risikominimering er altafgørende.
Sammenlignet med standardkvalitetsproduktet giver Premium Grade SPDP mere klart defineret kvalitet og produktsupport ved at inkludere (a) øget analytisk testning og produktkarakterisering, (b) større batchspecifik information og kvalitetssikringsgennemgang, (c) omfattende opbevaring af partiprøver og (d) meddelelse om ændringskontrol. TCEP-HCl er ren, krystallinsk Tris(2-carboxyethyl)phosphinhydrochlorid, en thiolfri forbindelse, der er yderst effektiv til at reducere protein- og peptiddisulfidbindinger, samt at den er lugtfri og stabil. TCEP reducerer selektivt og fuldstændigt selv de mest stabile vandopløselige alkyldisulfider over et bredt pH-område.
Højdepunkter:
  • TCEP– et thiolfrit, lugtfrit, men alligevel potent reduktionsmiddel til spaltning af disulfidbindinger
  • Høj kvalitet– identitet og renhed bekræftet af adskillige tests, herunder kvantitativ NMR
  • Produktintegritet– forbedret niveau af test og karakterisering sammenlignet med standardkarakter
  • Partiopbevaring– rigelig forsyning af tidligere partier bevaret for at sikre fremtidig procestest
  • Forandringsledelse– Change Control Notification (CCN) tjeneste
  • Konsekvent fremstilling– batchspecifik gennemgang af produktionsdokumentation
Fordele ved TCEP-HCl frem for andre reduktionsmidler:
  • Lugtfri– I modsætning til DTT eller BME er TCEP lugtfri, så reduktioner kan udføres bekvemt på bordpladen.
  • Stabil i luften– TCEP-delens iboende stabilitet eliminerer behovet for særlige forholdsregler for at undgå oxidation ved håndtering, brug eller opbevaring af TCEP.
  • Effektiv– Til de fleste anvendelser giver 5 til 50 mM TCEP tilstrækkeligt molært overskud til effektivt at reducere peptid- eller proteindisulfidbindinger inden for få minutter ved stuetemperatur.
  • Kompatibel– Med TCEP er fjernelse af reduktionsmidlet ikke nødvendig før de fleste applikationer (f.eks. histidin-mærket proteinoprensning, maleimidkonjugationer).
Stabilitet i opløsning
TCEP er stabil i vandige, sure og basiske opløsninger. Når TCEP opløses direkte i vand, er den resulterende pH ca. 2,5. Undersøgelser viser, at der ikke sker nogen ændring i koncentrationen af TCEP efter 24-timers inkubation ved stuetemperatur i 100 mM HCl, 100 mM NaOH eller i nogen af de følgende 50 mM buffere: ·Tris HCl (pH 7,5, 8,5 og 9,5), HEPES (pH 6,8 og 2, 2) PS, borat (pH 6,8 og 2) PS. (pH 9,7 og 11,1).5 Selv efter tre uger i disse buffere var mindre end 20% af TCEP'et oxideret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Efter modtagelsen opbevares produktet ved stuetemperatur i lukket beholder for at forhindre oxidation. Produktet sendes ved omgivelsestemperatur.
Produktlinje Pierce
Form Pulver
Mængde 100 g
Produkttype Disulfid-reducerende reagens
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Premium Grade TCEP-HCl
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Propanoic acid, 3,3',3''-phosphinidynetris-, hydrochloride