Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Premium Grade Sulfo-SMCC (sulfosuccinimidyl 4-(N-maleimidomethyl)cyclohexan-1-carboxylat)
Artikelnummer. 15205773 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
100 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
100mg
1g
Artikelnummer. 15205773
Brand: Thermo Scientific™ PG82085
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Optimer applikationer, hvor produktintegritet og risikominimering er altafgørende for vores formulering af højeste kvalitet af denne populære amin-til-sulfhydryl-tværbinder.
Optimer applikationer, hvor produktintegritet og risikominimering er altafgørende med de specielt karakteriserede Thermo Scientific™ Pierce™ Premium Grade Sulfo-SMCC, vores højeste kvalitetsformulering af denne populære amin-til-sulfhydryl-tværbinder.
Thermo Scientific Pierce Premium Grade Sulfo-SMCC er vores højeste kvalitetsformulering af denne populære amin-til-sulfhydryl-tværbinder, specielt karakteriseret til applikationer, hvor produktintegritet og risikominimering er altafgørende.
Sammenlignet med standardkvalitetsproduktet giver Premium Grade Sulfo-SMCC mere klart defineret kvalitet og produktsupport ved at inkludere (a) øget analytisk test og produktkarakterisering, (b) større batchspecifik information og kvalitetssikringsgennemgang, (c) omfattende opbevaring af partiprøver og (d) meddelelse om ændringskontrol. Sulfo-SMCC er et vandopløseligt, ikke-spaltbart og membranuigennemtrængeligt amin-til-sulfhydryl-tværbinder, der indeholder NHS-ester- og maleimid-reaktive grupper i modsatte ender af en mellemlang cyclohexan-spacerarm (8,3 ångstrøm). NHS-estere reagerer med primære aminer ved pH 7-9 for at danne stabile amidbindinger. Maleimider reagerer med sulfhydrylgrupper ved pH 6,5-7,5 for at danne stabile thioetherbindinger. Maleimidgrupperne i Sulfo-SMCC er usædvanligt stabile op til pH 7,5 på grund af cyclohexanbroen i spacerarmen. Fordi det indeholder den hydrofile sulfonyldel, er Sulfo-SMCC opløseligt op til næsten 10 mM i vand og mange almindeligt anvendte buffere, hvorved man undgår brugen af organiske opløsningsmidler, som kan forstyrre proteinstrukturen.
Højdepunkter:
  • Sulfo-SMCC– en vandopløselig amin-til-sulfhydryl tværbinder med en stabiliserende cyclohexan spacer arm
  • Høj kvalitet– identitet og renhed bekræftet af adskillige tests, herunder kvantitativ NMR
  • Produktintegritet– forbedret niveau af test og karakterisering sammenlignet med standardkarakter
  • Partiopbevaring– rigelig forsyning af tidligere partier bevaret for at sikre fremtidig procestest
  • Forandringsledelse– Change Control Notification (CCN) tjeneste
  • Konsekvent fremstilling– batchspecifik gennemgang af produktionsdokumentation
Applikationer:
  • Enzymmærkning af antistoffer - både enzym- og antistofspecificitet kan bevares
  • Opret specifikke biokonjugater via et- eller to-trins tværbindingsreaktioner
  • Skab sulfhydryl-reaktive, maleimid-aktiverede bærerproteiner til kobling af haptener
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk reaktivitet Amin-sulfhydryl
Spaltbar Nej
Molekylvægt (g/mol) 436.37
PEGyleret Nej
Afstandsarmslængde 8,3 Å
Indhold og opbevaring Efter modtagelse opbevares tørret ved -20 °C.
Cellepermeabilitet Nej
Forsendelsestilstand Omgivende
Produktlinje Pierce
Mærkningsmetode Kemisk mærkning
Tværbinder type Heterobifunktionel
Reaktiv del Maleimid, Sulfo-NHS Ester
Afstandsstykke Kort (<10 Å)
Form Pulver
Mængde 100 mg
Opløselighed Vand
Format Standard, engangsbrug, premium-kvalitet
Vandopløselig Ja
Produkttype Tværbinder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pierce Premium Grade Sulfo-SMCC (sulfosuccinimidyl 4-(N-maleimidomethyl)cyclohexane-1-carboxylate)
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Cyclohexanecarboxylic acid, 4-[(2,5-dihydro-2,5-dioxo-1H-pyrrol-1-yl)methyl]-, 2,5-dioxo-3-sulfo-1-p