Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Førsteklasses Sulfo-NHS-LC-Biotin
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Optimer applikationer, hvor produktintegritet og risikominimering er altafgørende med de specielt karakteriserede Thermo Scientific™ Pierce™ Premium Grade Sulfo-NHS-LC-Biotin, vores højeste kvalitetsformulering af dette populære amin-reaktive biotinyleringsreagens.
Thermo Scientific Pierce Premium Grade Sulfo-NHS-LC-Biotin er vores højeste kvalitetsformulering af dette populære amin-reaktive biotinyleringsreagens, specielt karakteriseret til applikationer, hvor produktintegritet og risikominimering er altafgørende.
Sammenlignet med standardproduktet giver Premium Grade Sulfo-NHS-LC-Biotin mere klart defineret kvalitet og produktsupport ved at inkludere (a) øget analytisk testning og produktkarakterisering, (b) større batchspecifik information og kvalitetssikringsgennemgang, (c) omfattende opbevaring af partiprøver og (d) meddelelse om ændringskontrol. Sulfo-NHS-LC-Biotin er et vandopløseligt biotinyleringsreagens af mellemlængde til mærkning af antistoffer, proteiner og andre molekyler, der har primære aminer. Specifik mærkning af celleoverfladeproteiner er en anden almindelig anvendelse for disse unikke vandopløselige og membranimpermeable reagenser.
Højdepunkter:- Sulfo-NHS-LC-Biotin– populært aminreaktivt biotinyleringsreagens til antistofmærkning
- Høj kvalitet– identitet og renhed bekræftet af adskillige tests, herunder kvantitativ NMR
- Produktintegritet– forbedret niveau af test og karakterisering sammenlignet med standardkarakter
- Partiopbevaring– rigelig forsyning af tidligere partier bevaret for at sikre fremtidig procestest
- Forandringsledelse– Change Control Notification (CCN) tjeneste
- Konsekvent fremstilling– batchspecifik gennemgang af produktionsdokumentation
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Sulfo-NHS-LC-Biotin |
| Mængde | 100 mg |
| Indhold og opbevaring | Efter modtagelse butik tørret ved -20° C. Produktet sendes ved omgivelsestemperatur. |
| Produktlinje | Pierce |
| Cellepermeabilitet | Celle-impermeant |
| Kemisk reaktivitet | Amin |
| Reaktiv del | Aktiv Ester, Succinimidyl Ester, Sulfo-NHS Ester |
| Opløselighed | DMF (dimethylformamid), DMSO (dimethylsulfoxid), Vand |
| Etiket eller farvestof | Biotin |
| Afstandsstykke | Mellemlang |
| Vis mere |