Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Premium Grade Sulfo-NHS (N-hydroxysulfosuccinimid)
Artikelnummer. 15225763 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
500 mg
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15225763 10 g 10g
15215763 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15225763 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. PG82072
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Optimer applikationer, hvor produktintegritet og risikominimering er altafgørende med vores højeste kvalitetsformulering af dette N-hydroxysuccinimid modifikationsreagens.
Optimer applikationer, hvor produktintegritet og risikominimering er altafgørende med de specielt karakteriserede Thermo Scientific™ Pierce™ Premium Grade Sulfo-NHS, vores højeste kvalitetsformulering af dette N-hydroxysuccinimid kemiske modifikationsreagens.
Thermo Scientific Pierce Premium Grade Sulfo-NHS er vores højeste kvalitetsformulering af dette N-hydroxysuccinimid kemiske modifikationsreagens, specielt karakteriseret til applikationer, hvor produktintegritet og risikominimering er altafgørende.
Sammenlignet med standardkvalitetsproduktet giver Premium Grade Sulfo-NHS mere klart defineret kvalitet og produktsupport ved at inkludere (a) øget analytisk testning og produktkarakterisering, (b) større batchspecifik information og kvalitetssikringsgennemgang, (c) omfattende opbevaring af partiprøver og (d) meddelelse om ændringskontrol. Sulfo-NHS ( N -hydroxysulfosuccinimid) muliggør kontrol og modifikation af carbodiimid-tværbindingsreaktioner, der involverer aktivering af carboxylater (– COOH) til konjugation med primære aminer (– NH2). Derivater syntetiseres let ved at blande sulfo-NHS med et carboxylholdigt molekyle og et dehydreringsmiddel, såsom carbodiimid EDC (EDAC). Metoden er grundlaget for generering af mange typer proteinmærkningsreagenser, herunder aminreaktive fluorescerende farvestoffer, biotinaffinitetsmærker og pegyleringsforbindelser.
Højdepunkter:
  • Sulfo-NHS– brug med EDC-tværbinder til fremstilling af aminreaktive NHS-esterreagenser
  • Høj kvalitet– identitet og renhed bekræftet af adskillige tests, herunder kvantitativ NMR
  • Produktintegritet– forbedret niveau af test og karakterisering sammenlignet med standardkarakter
  • Partiopbevaring– rigelig forsyning af tidligere partier bevaret for at sikre fremtidig procestest
  • Forandringsledelse– Change Control Notification (CCN) tjeneste
  • Konsekvent fremstilling– batchspecifik gennemgang af produktionsdokumentation
Applikationer:
  • Forbedre effektiviteten af EDC-koblingsreaktioner
  • Konverter carboxyler til aminreaktive sulfo-NHS-estere
  • Membran-uigennemtrængelig til celleoverflademærkning
  • Tværbind proteiner til carboxylcoatede perler eller overflader mere effektivt
  • Aktiver nanopartikler med amin-reaktive sulfo-NHS-estere
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk reaktivitet Amin-carboxyl
Spaltbar Nej
Molekylvægt (g/mol) 217.13
PEGyleret Nej
Indhold og opbevaring Ved modtagelse opbevares ved 4 °C.
Cellepermeabilitet Nej
Forsendelsestilstand Omgivende
Produktlinje Pierce
Mærkningsmetode Kemisk mærkning
Tværbinder type Heterobifunktionel
Reaktiv del Carbodiimid
Afstandsstykke Kort (<10 Å)
Form Pulver
Mængde 10 g
Opløselighed Vand
Format Standard, engangsbrug, premium-kvalitet
Vandopløselig Ja
Produkttype Tværbinder