Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Premium Grade Sulfo-NHS (N-hydroxysulfosuccinimid)
Artikelnummer. 15215763 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
500 mg
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15215763 500 mg 500mg
15225763 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15215763 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. PG82071
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Optimer applikationer, hvor produktintegritet og risikominimering er altafgørende med vores højeste kvalitetsformulering af dette N-hydroxysuccinimid modifikationsreagens.
Thermo Scientific Pierce Premium Grade Sulfo-NHS er vores højeste kvalitetsformulering af dette N-hydroxysuccinimid kemisk modifikationsreagens, specielt karakteriseret til anvendelser, hvor produktets integritet og risikominimering er altafgørende.
Funktioner ved Premium Grade Sulfo-NHS:
  • Sulfo-NHS—brug med EDC-krydsbinder til fremstilling af amin-reaktive NHS-esterreagenser
  • Høj kvalitet—i identitet og renhed bekræftet af flere tests, herunder kvantitativ NMR
  • Produktintegritet—forbedrede test- og karakteriseringsniveauet sammenlignet med standardkvalitet
  • Lot fastholdelse—, tilstrækkelig forsyning af tidligere partier bevaret for at sikre fremtidig procestestning
  • Change Management—Change Control Notification (CCN) service
  • Ensartet batch-specifik—fremstillingsdokumentationsgennemgang
Applikationer:
  • Forbedre effektiviteten af EDC-koblingsreaktioner
  • Omdanner carboxyler til amin-reaktive sulfo-NHS-estere
  • Membranimpermabel til mærkning af celleoverflader
  • Krydsbind proteiner til carboxylbelagte perler eller overflader mere effektivt
  • Aktiver nanopartikler med aminoreaktive sulfo-NHS-estere
Sammenlignet med standardkvalitetsproduktet leverer Premium Grade Sulfo-NHS mere klart defineret kvalitets- og produktsupport ved at inkludere (a) øget analytisk testning og produktkarakterisering, (b) større batch-specifik information og kvalitetskontrol, (c) omfattende opbevaring af partiprøver og (d) ændringskontrolvarsling. Sulfo-NHS (N-hydroxysulfosuccinimid) muliggør kontrol og modifikation af carbodiamid-krydsbindingsreaktioner, der involverer aktivering af carboxylater (—COOH) til konjugation med primære aminer (—NH2). Derivater syntetiseres let ved at blande sulfo-NHS med et carboxylholdigt molekyle og et dehydraterende middel som carbodiimid EDC (EDAC). Metoden danner grundlaget for at generere mange typer proteinmærkningsreagenser, herunder amin-reaktive fluorescerende farvestoffer, biotinaffinitetsmærker og pegyleringsforbindelser.
Produktreferencer:
Crosslinker Application Guide – søg efter nyere litteraturreferencer for dette produkt
Relaterede produkter
  • Sulfo-NHS (N-hydroxysulfosuccinimid) (Kat. Nr. 24510)
  • Pierce™ Premium Grade EDC (1-ethyl-3-(3-dimethylaminopropyl)carbodiimid-hydrochlorid) (Cat. Nej. PG82073)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk reaktivitet Amin-carboxyl
Spaltbar Nej
Molekylvægt (g/mol) 217.13
PEGyleret Nej
Indhold og opbevaring Ved modtagelse opbevares ved 4 °C.
Cellepermeabilitet Nej
Forsendelsestilstand Omgivende
Produktlinje Pierce
Mærkningsmetode Kemisk mærkning
Tværbinder type Heterobifunktionel
Reaktiv del Carbodiimid
Afstandsstykke Kort (<10 Å)
Form Pulver
Mængde 500 mg
Opløselighed Vand
Format Standard, engangsbrug, premium-kvalitet
Vandopløselig Ja
Produkttype Tværbinder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pierce Premium Grade Sulfo-NHS (N-hydroxysulfosuccinimide)
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol