Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Premium Grade EDC (1-ethyl-3-(3-dimethylaminopropyl)carbodiimid-hydrochlorid)
Artikelnummer. p-7000099 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
1 g
25 g
500 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
500g
Artikelnummer. 15235763
Brand: Thermo Scientific™ PG82073
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Optimer applikationer, hvor produktintegritet og risikominimering er altafgørende med denne højkvalitetsformulering af carbodiimid-tværbinder.
Optimer applikationer, hvor produktintegritet og risikominimering er altafgørende med de specielt karakteriserede Thermo ScientificTM PierceTM Premium Grade EDC, vores højeste kvalitetsformulering af denne populære carbodiimid-tværbinder.
  • Den højeste kvalitetsformulering af denne populære carbodiimid-tværbinder, specielt karakteriseret til applikationer, hvor produktintegritet og risikominimering er altafgørende
  • Sammenlignet med standardproduktet giver Premium Grade EDC mere klart defineret kvalitet og produktsupport
  • En vandopløselig carbodiimid-tværbinder, der aktiverer carboxylgrupper til spontan reaktion med primære aminer, hvilket muliggør peptidimmobilisering og hapten-bærerproteinkonjugation
  • I nærvær af N -hydroxysulfosuccinimid (sulfo-NHS) kan EDC bruges til at omdanne carboxylgrupper til amin-reaktive sulfo-NHS-estere
  • Opbevares udtørret ved -20 °C
Funktioner af Premium Grade EDC
  • Høj kvalitet– identitet og renhed bekræftet af flere tests
  • Produktintegritet– forbedret niveau af test og karakterisering sammenlignet med standardkarakter
  • Partiopbevaring– rigelig forsyning af tidligere partier bevaret for at sikre fremtidig procestest
  • Forandringsledelse– Change Control Notification (CCN) tjeneste
  • Konsekvent fremstilling– batchspecifik gennemgang af produktionsdokumentation
Applikationer
  • Konjugerer carboxyl- og aminogrupper blandt peptider og proteiner
  • Par tilfalder immunogene bærerproteiner
  • Immobiliser peptidantigener til affinitetsrensende antistoffer
  • Skab NHS-aktiverede, amin-reaktive mærkningsforbindelser
  • Tværbind proteiner til carboxylcoatede perler eller overflader
  • Aktiver nanopartikler med amin-reaktive sulfo-NHS-estere
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk reaktivitet Amin-carboxyl
Spaltbar Nej
Molekylvægt (g/mol) 191.7
PEGyleret Nej
Afstandsarmslængde 0,0 Å
Indhold og opbevaring Efter modtagelse opbevares tørret ved -20 °C.
Cellepermeabilitet Nej
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Produktlinje Pierce
Mærkningsmetode Kemisk mærkning
Tværbinder type Heterobifunktionel
Reaktiv del Carbodiimid
Afstandsstykke Kort (<10 Å)
Form Pulver
Mængde 25 g
Opløselighed Vand
Format Standard, engangsbrug, premium-kvalitet
Vandopløselig Ja
Produkttype Tværbinder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pierce Premium Grade EDC (1-ethyl-3-(3-dimethylaminopropyl)carbodiimide hydrochloride)
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: N'-(ethylcarbonimidoyl)-N,N-dimethylpropane-1,3-diamine monohydrochloride