Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Premium Grade EDC (1-ethyl-3-(3-dimethylaminopropyl)carbodiimid-hydrochlorid)
Artikelnummer. 15285763 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
25 g
500 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15285763 1 g 1g
15235763 25 g 25g
15245763 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15285763 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. PG82079
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Optimer applikationer, hvor produktintegritet og risikominimering er altafgørende med denne højkvalitetsformulering af carbodiimid-tværbinder.
Thermo Scientific Pierce Premium Grade EDC er vores højeste kvalitetsformulering af denne populære carbodiamid-tværbinding, specielt karakteriseret til anvendelser, hvor produktintegritet og risikominimering er altafgørende.
Funktioner ved Premium Grade EDC:
  • EDC—carbodimid-krydsbinder til konjugation mellem carboxylater og aminer
  • Høj kvalitet—af identitet og renhed bekræftet af flere tests
  • Produktintegritet—forbedrede test- og karakteriseringsniveauet sammenlignet med standardkvalitet
  • Lot fastholdelse—, tilstrækkelig forsyning af tidligere partier bevaret for at sikre fremtidig procestestning
  • Change Management—Change Control Notification (CCN) service
  • Ensartet batch-specifik—fremstillingsdokumentationsgennemgang
Sammenlignet med standardkvalitetsproduktet giver Premium Grade EDC mere klart defineret kvalitets- og produktsupport ved at inkludere (a) øget analytisk testning og produktkarakterisering, (b) større batch-specifik information og kvalitetskontrol, (c) omfattende opbevaring af partiprøver og (d) meddelelse om ændringskontrol. EDC er 1-ethyl-3-[3-dimethylaminopropyl]carbodiimidhydrochlorid, en vandopløselig carbodiimid-krydsbinder, der aktiverer carboxylgrupper til spontan reaktion med primære aminer, hvilket muliggør peptidimmobilisering og hapten-bærerprotein-konjugation. I nærvær af N-hydroxysulfosuccinimid (sulfo-NHS) kan EDC bruges til at omdanne carboxylgrupper til amine-reaktive sulfo-NHS-estere. Dette opnås ved at blande EDC med et carboxylholdigt molekyle og tilsætte sulfo-NHS.
Specifikationer for Premium Grade EDC
Vi fremstiller krydsbindingsreagenser for at sikre den højest mulige samlede produktintegritet, konsistens og ydeevne til de tiltænkte forskningsapplikationer.
  • Visuelt: Hvidt krystallinsk pulver, fri for fremmed materiale
  • Identitet: IR-scanning viser kun toppe, der er karakteristiske for EDC
  • Vandindhold: Karl Fischer titrering, ≤ 2%
  • Sporstoffer: Alle metaller, inklusive bly, ≤ 50 ppm
Applikationer:
  • Konjugerede carboxyl- og aminogrupper blandt peptider og proteiner
  • Par haptens til immunogene bærerproteiner (f.eks. bind et peptid til KLH)
  • Immobiliser peptidantigener for affinitetsrensende antistoffer (Kat. Nr. 20266)
  • Skab NHS-aktiverede, amin-reaktive mærkningsforbindelser
  • Krydsbind proteiner til carboxylbelagte perler eller overflader
  • Aktiver nanopartikler med aminoreaktive sulfo-NHS-estere
Produktreferencer:
  • Crosslinker Application Guide – søg efter nyere litteraturreferencer for dette produkt
Relaterede produkter
  • EDC (1-ethyl-3-(3-dimethylaminopropyl)carbodiimid-hydrochlorid) (Kat. Nr. 22980)
  • Pierce™ Premium Grade Sulfo-NHS (N-hydroxysulfosuccinimid) (Kat. Nej. PG82071)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk reaktivitet Amin-carboxyl
Spaltbar Nej
Molekylvægt (g/mol) 191.7
PEGyleret Nej
Afstandsarmslængde 0,0 Å
Indhold og opbevaring Efter modtagelse opbevares tørret ved -20 °C.
Cellepermeabilitet Nej
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Produktlinje Pierce
Mærkningsmetode Kemisk mærkning
Tværbinder type Heterobifunktionel
Reaktiv del Carbodiimid
Afstandsstykke Kort (<10 Å)
Form Fast stof
Mængde 1 g
Opløselighed Vand
Format Standard, engangsbrug, premium-kvalitet
Vandopløselig Ja
Produkttype Tværbinder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pierce Premium Grade, EDC
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: N'-(ethylcarbonimidoyl)-N,N-dimethylpropane-1,3-diamine monohydrochloride