Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Premium Grade EDC (1-ethyl-3-(3-dimethylaminopropyl)carbodiimid-hydrochlorid)
Artikelnummer. 15235763 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
1 g
25 g
500 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
500g
Artikelnummer. 15235763
Brand: Thermo Scientific™ PG82073
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Optimer applikationer, hvor produktintegritet og risikominimering er altafgørende med denne højkvalitetsformulering af carbodiimid-tværbinder.
Optimer applikationer, hvor produktintegritet og risikominimering er altafgørende med de specielt karakteriserede Thermo ScientificTM PierceTM Premium Grade EDC, vores højeste kvalitetsformulering af denne populære carbodiimid-tværbinder.
  • Den højeste kvalitetsformulering af denne populære carbodiimid-tværbinder, specielt karakteriseret til applikationer, hvor produktintegritet og risikominimering er altafgørende
  • Sammenlignet med standardproduktet giver Premium Grade EDC mere klart defineret kvalitet og produktsupport
  • En vandopløselig carbodiimid-tværbinder, der aktiverer carboxylgrupper til spontan reaktion med primære aminer, hvilket muliggør peptidimmobilisering og hapten-bærerproteinkonjugation
  • I nærvær af N -hydroxysulfosuccinimid (sulfo-NHS) kan EDC bruges til at omdanne carboxylgrupper til amin-reaktive sulfo-NHS-estere
  • Opbevares udtørret ved -20 °C
Funktioner af Premium Grade EDC
  • Høj kvalitet– identitet og renhed bekræftet af flere tests
  • Produktintegritet– forbedret niveau af test og karakterisering sammenlignet med standardkarakter
  • Partiopbevaring– rigelig forsyning af tidligere partier bevaret for at sikre fremtidig procestest
  • Forandringsledelse– Change Control Notification (CCN) tjeneste
  • Konsekvent fremstilling– batchspecifik gennemgang af produktionsdokumentation
Applikationer
  • Konjugerer carboxyl- og aminogrupper blandt peptider og proteiner
  • Par tilfalder immunogene bærerproteiner
  • Immobiliser peptidantigener til affinitetsrensende antistoffer
  • Skab NHS-aktiverede, amin-reaktive mærkningsforbindelser
  • Tværbind proteiner til carboxylcoatede perler eller overflader
  • Aktiver nanopartikler med amin-reaktive sulfo-NHS-estere
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Kemisk reaktivitet Amin-carboxyl
Spaltbar Nej
Molekylvægt (g/mol) 191.7
PEGyleret Nej
Afstandsarmslængde 0,0 Å
Indhold og opbevaring Efter modtagelse opbevares tørret ved -20 °C.
Cellepermeabilitet Nej
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Produktlinje Pierce™
Mærkningsmetode Kemisk mærkning
Tværbinder type Heterobifunktionel
Reaktiv del Carbodiimid
Afstandsstykke Kort (<10 Å)
Form Pulver
Mængde 25 g
Opløselighed Vand
Format Standard, engangsbrug, premium-kvalitet
Vandopløselig Ja
Produkttype Tværbinder
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Pierce Premium Grade EDC (1-ethyl-3-(3-dimethylaminopropyl)carbodiimide hydrochloride)
Palabra de advertencia
  • Advarsel
Clasificación
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Consejos de prudencia
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Indeholder: N'-(ethylcarbonimidoyl)-N,N-dimethylpropane-1,3-diamine monohydrochloride
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado