Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Premium Grade DSP (dithiobis(succinimidyl propionate))
Artikelnummer. p-7000084 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
Artikelnummer. 15376271
Brand: Thermo Scientific™ PG82081
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Optimer applikationer, hvor produktintegritet og risikominimering er altafgørende med vores højeste kvalitetsformulering af denne populære amin-reaktive, spaltelige tværbinder.
Optimer applikationer, hvor produktintegritet og risikominimering er altafgørende med de specielt karakteriserede Thermo Scientific™ Pierce™ Premium Grade DSP, vores højeste kvalitetsformulering af denne populære amin-reaktive, spaltelige tværbinder.
Thermo Scientific Pierce Premium Grade DSP er vores højeste kvalitetsformulering af denne populære amin-reaktive, spaltelige tværbinder, specielt karakteriseret til applikationer, hvor produktintegritet og risikominimering er altafgørende.
Sammenlignet med standardkvalitetsproduktet giver Premium Grade DSP mere klart defineret kvalitet og produktsupport ved at inkludere (a) øget analytisk testning og produktkarakterisering, (b) større batchspecifik information og kvalitetssikringsgennemgang, (c) omfattende opbevaring af partiprøver og (d) meddelelse om ændringskontrol. DSP er dithiobis(succinimidylpropionat), en aminreaktiv tværbinder med NHS-esterreaktive ender og en spaltelig disulfidbinding i dens spacerarm. DSP indeholder en aminreaktiv N- hydroxysuccinimid (NHS) ester i hver ende af en 8-carbon spacer-arm. NHS-estere reagerer med primære aminer ved pH 7-9 for at danne stabile amidbindinger sammen med frigivelse af N -hydroxysuccinimid-afspaltningsgruppen. Proteiner, herunder antistoffer, har generelt flere primære aminer i sidekæden af lysin (K)-rester og N-terminalen af hvert polypeptid, der er tilgængelige som mål for NHS-ester-tværbindingsreagenser.
Højdepunkter:
  • DSP– et thiol-spaltbart, homobifunktionelt og aminreaktivt tværbindingsmiddel
  • Høj kvalitet– identitet og renhed bekræftet af adskillige tests, herunder kvantitativ NMR
  • Produktintegritet– forbedret niveau af test og karakterisering sammenlignet med standardkarakter
  • Partiopbevaring– rigelig forsyning af tidligere partier bevaret for at sikre fremtidig procestest
  • Forandringsledelse– Change Control Notification (CCN) tjeneste
  • Konsekvent fremstilling– batchspecifik gennemgang af produktionsdokumentation
Applikationer:
  • Kemisk tværbinding af intracellulære proteiner forud for cellelyse og immunpræcipitation
  • “Lave” proteininteraktioner for at muliggøre identifikation af svage eller forbigående proteininteraktioner
  • Fix væv til immunfarvning uden at beskadige RNA
  • Proteintværbinding for at skabe biokonjugater via enkelttrinsreaktioner
  • Immobiliser proteiner på aminovertrukne overflader
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk reaktivitet Amin-amin
Spaltbar Af Thiols
Formulering Dithiobis(succinimidylpropionat); fast pulver
Molekylvægt (g/mol) 404.42
PEGyleret Nej
Tilstrækkelig til 2,47 l typisk 1X (1 mM) reaktionsopløsning
Afstandsarmslængde 12,0 Å
Indhold og opbevaring Efter modtagelse opbevares tørret ved 4 °C.
Cellepermeabilitet Ja
Forsendelsestilstand Omgivende
Produktlinje Pierce
Mærkningsmetode Kemisk mærkning
Tværbinder type Homobifunktionel
Reaktiv del NHS Ester
Afstandsstykke Medium (10 til 30 Å)
Form Pulver
Mængde 1 g
Opløselighed DMF, DMSO
Format Standard, engangsbrug, premium-kvalitet
Vandopløselig Nej
Produkttype Tværbinder