Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Hans Protein Interaction Pull-Down Kit
Artikelnummer. 10351214 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
25 reaktionssæt
Pakningsstørrelse:
Hver
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10351214
Brand: Thermo Scientific™ 21277
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Indfang og affinitetsrens bindingspartnere af His-mærkede fusionsproteiner nemt ved hjælp af nikkel-chelat (Ni-IDA) agaroseperler og dette komplette reagenssæt.
Thermo Scientific™ Pierce PolyHis Protein Interaction Pull-Down Kit oprenser proteininteraktionskomplekser, der involverer praktisk talt ethvert brugerleveret His-mærket fusionsprotein.
PolyHis Protein Interaction Pull-Down Kit indeholder de nødvendige komponenter til at indfange og oprense proteiner, der interagerer med rekombinante proteiner, der indeholder et histidin (6xHis) fusionsmærke. Du leverer det mærkede fusionsprotein (lokkemad) og celler, der udtrykker det formodede proteininteraktionsmål (bytte), og pull-down-sættet leverer alt andet: cellelysebuffer, mikrocentrifugespin-søjler, cobalt-IMAC affinitetsharpiks (agaroseperler), optimerede bindings- og elueringsbuffere og en detaljeret protokol. Dette sæt er designet til at lære metoden til førstegangsbrugere og for at øge brugervenlighed, bekvemmelighed og reproducerbarhed for erfarne forskere.
Højdepunkter:
  • 6x Hans pull-down– renser proteininteraktorer af ethvert His-mærket fusionsprotein
  • Komplet sæt– giver alle komponenter og detaljeret protokol til oprensning af protein:protein-interaktioner
  • Der er ikke behov for specialudstyr– bruger almindeligt laboratorieudstyr og reagenser (f.eks. mikrocentrifuge)
  • Bekvem– mikrocentrifuge spin-søjler letter enkel og effektiv manipulation af kobolt IMAC agarose perler, herunder enkel behandling af flere prøver
  • Fleksibel– instruktionerne omfatter protokoller for agn- og bytteproteiner fra forskellige kilder
Inkluderer:
Cobalt chelat agarose harpiks, lysis buffer, TBS pakke, imidazolopløsning til eluering, mikrocentrifugesøjler og opsamlingsrør
Anbefalet til:
Opdag en ny protein:protein-interaktion fra et cellelysat; Bekræft en formodet interaktion fra et cellelysat eller med et tidligere oprenset protein; Ekstraher protein:protein-interaktionsinformation fra in vitro-transskriptions-/translationslysater
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Tilstrækkelig til: Mindst 25 pull-down-reaktioner, der hver bruger 25μ L harpiks
• Cobalt Chelate Agarose Resin, 750μ L
• Pull-Down Lysis Buffer, 250 ml
• Imidazolopløsning (4M), 5 ml
• TBS Pakke (gør 500 ml), 1 pakning
• Pierce Spin-søjler og tilbehør, 27 søjler
• Mikrocentrifugeopsamlingsrør, 100 rør. Opbevar
Pierce
Lysis Buffer ved stuetemperatur ved modtagelsen. Opbevar de resterende kitkomponenter ved 4 °C.
Assay Affinitetsrensning
Til brug med (udstyr) Mikrocentrifuge
Produktlinje Pierce
Mængde 25 reaktionssæt
Til brug med (applikation) Pull-Down (tag-baseret)
Mål Ikke målspecifik
Type Pull-Down Kit
Tilstrækkelig til 25 reaktioner
Format Sæt
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pierce His Protein Interaction Pull-Down Kit
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H360-Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P330-Skyl munden.
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P363-Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.
  • P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: 1-Imidazole, ethanol, Sodium chloride