Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Polyacrylamid Spin-afsaltningssøjler, 7K MWCO, 0,7 mL
Artikelnummer. 10444175 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
25 kolonner
50 kolonner
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Pakke med 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10444175 50 kolonner Pakke med 50
10188783 25 kolonner Pakke med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10444175 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 89862
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Adskil proteiner og andre makromolekyler fra buffersalte og reagenser med lav molekylvægt med Thermo Scientific Pierce 7K MWCO (molekylvægt cutoff) Polyacrylamid Spin Afsalting Columns, som er porøse polyacrylamid-baserede gelfiltreringskolonner til biologisk prøveforberedelse.
Afsaltning og bufferudveksling er to af de mest udbredte anvendelser i harpiksfiltreringskromatografi. Thermo Scientific Pierce Polyacrylamid Spin Desalting Columns, 7K MWCO (molecular-weight cutoff), er klar-til-brug, engangs, gel-filtreringskolonner til adskillelse af proteiner og andre makromolekyler fra lavmolekylære buffersalte og reagenser.
Pierce Polyacrylamide Spin Desalting Columns, 7K MWCO, er færdigpakket med porøse polyacrylamidperler og muliggør bufferudveksling og afsaltning af proteiner og andre makromolekylære prøver baseret på en molekylvægt cutoff (MWCO) på 7000 Da. I modsætning til andre størrelsesudelukkende medier er polyacrylamidharpiks ikke udsat for enzymatisk nedbrydning og vil ikke tjene som næringsstof til mikrobiel vækst. Harpiksen er meget hydrofil og minimerer derved uønskede bindingsinteraktioner mellem harpiksen og prøvemolekylerne. Forurening med sukkerarter med lav molekylvægt (som kan forekomme med tværbundet dextranharpiks) er ikke et problem ved brug af polyacrylamidharpiks. Oxidationsmidler kan fjernes uden at ødelægge støtten. Denne harpiks er modtagelig for hydrolyse af amidgrupper under ekstreme pH-forhold, så en drifts-pH på –2 10 anbefales ved stuetemperatur. Polyacrylamidharpiksen kan også autoklaveres ved pH 5,5 6,–5 i 30 minutter ved 120 °C.
Søjlerne bruger en harpiks med perler, der har en våd diameter på 45 til 90μ M og er ideelle til at adskille peptider og små makromolekyler (> 7 kDa) fra buffersalte og andre forbindelser (mindre end 1K MWCO).
Funktioner af polyakrylamidharpiks omfatter:
• Stabil i vand, saltopløsninger, organiske opløsningsmidler og alkaliske eller sure forhold
• Fremragende flydeegenskaber
• Varmestabile
Anvendelser Fjernelse af
•salte fra proteinopløsninger
• Fjernelse af phenol fra nukleinsyrepræparater
• Adskillelse af overskydende tværbinder fra konjugatpræparater
• Fjernelse af overskydende derivatiseringsmidler fra modificerede proteiner
• Fjernelse af uomsat farvestof fra fluorescerende antistoffer
• Fjernelse af fri radiomærkning fra mærkede proteiner
• Buffer udveksling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Pierce™ Polyacrylamid Spin-afsaltningssøjler, 7K MWCO, 0,7 mL
Produkttype Spin afsaltning kolonne
Indhold og opbevaring Ved modtagelse opbevares ved 4 °C.
Format Spinsøjle
Oprensningsmål Bufferudveksling, Protein
Kolonnetype Størrelsesudelukkelse, Polyacrylamid Resin
MWCO 7,0 kDa
Produktlinje Pierce
Mængde 50 kolonner
Prøvevolumen (metrisk) 30 til 120μ L