Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Polyacrylamid afsaltningssøjler, 1,8K MWCO, 5 mL
Artikelnummer. 11869350 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
5 Columns
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11869350 5 Columns Pakke med 5
1 options
Artikelnummer. 11869350 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 43426
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Thermo Scientific Pierce 1,8K MWCO (molekylvægt cutoff) polyakrylamid-afsaltningssøjler er klar til brug, engangs gelfiltreringskolonner til adskillelse af proteiner og andre makromolekyler fra buffersalte og reagenser med lav molekylvægt.
Pierce 1,8K MWCO polyakrylamid afsaltningssøjler er færdigpakket med porøse polyacrylamidperler og sørger for bufferudveksling og afsaltning af proteiner og andre makromolekylære prøver baseret på en molekylvægt cutoff (MWCO) på 1800. I modsætning til andre størrelsesudelukkende medier er polyacrylamidharpiks ikke udsat for enzymatisk nedbrydning og vil ikke tjene som næringsstof til mikrobiel vækst. Harpiksen er meget hydrofil og minimerer derved uønskede bindingsinteraktioner mellem harpiksen og prøvemolekylerne. Forurening med sukkerarter med lav molekylvægt (som kan forekomme med tværbundet dextranharpiks) er ikke et problem ved brug af polyacrylamidharpiks. Oxidationsmidler kan fjernes uden at ødelægge støtten. Denne harpiks er modtagelig for hydrolyse af amidgrupper under ekstreme pH-forhold, så en drifts-pH på 2-10 anbefales ved stuetemperatur. Polyacrylamidharpiksen kan også autoklaveres ved pH 5,5-6,5 i 30 minutter ved 120 C.°
Disse søjler bruger en harpiks, hvis perler har en våd diameter på 45 til 90μ M, og er ideelle til at adskille peptider og små makromolekyler (større end 1,8 kDa) fra buffersalte og andre forbindelser (mindre end 500 MW).
Funktioner af polyakrylamidharpiks:
• Stabil i vand, saltopløsninger, organiske opløsningsmidler og alkaliske eller sure forhold
• Fremragende flydeegenskaber
• Varmestabile
applikationer:
• Fjernelse af salte fra proteinopløsninger
• Fjernelse af phenol fra nukleinsyrepræparater
• Adskillelse af overskydende tværbinder fra konjugatpræparater
• Fjernelse af overskydende derivatiseringsmidler fra modificerede proteiner
• Fjernelse af uomsat farvestof fra fluorescerende antistoffer
• Fjernelse af fri radiomærkning fra mærkede proteiner
• Udskiftning af en buffer med
en anden Gravity-flow harpiksfiltrering involverer kromatografisk adskillelse af molekyler af forskellige dimensioner baseret på deres relative evner til at trænge ind i en passende stationær fase. En kromatografisk matrix, som sædvanligvis består af meget små, uladede porøse partikler i en vandig opløsning, pakkes i en søjle og anvendes derefter til adskillelsen. Forskellige niveauer af adskillelse kan opnås baseret på porestørrelsen af mediet pakket ind i kolonnen. Mediet kan vælges til helt at udelukke proteiner eller store molekyler, mens det stadig inkluderer små opløste stoffer. Store molekyler udelukkes fra harpiksens indre porer og kommer først ud af søjlen. De mindre molekyler er i stand til at trænge ind i porerne og derefter bevæge sig gennem søjlen med en langsommere hastighed. Disse mindre molekyler skylles efterfølgende gennem søjlen med yderligere buffervolumen.
Afsaltning og bufferudveksling er to af de mest udbredte anvendelser af harpiksfiltreringskromatografi.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Pierce™ Polyacrylamide Desalting Columns, 1.8K MWCO, 5 mL
Produkttype Desalting Column
Indhold og opbevaring Upon receipt store at 4°C. Do not freeze. Product shipped at ambient temperature.
Format Gravity Flow Column
Oprensningsmål Buffer Exchange, Protein
Kolonnetype Size-exclusion, Polyacrylamide Resin
MWCO 1.8 kDa
Produktlinje Pierce
Engangs Single-use
Mængde 5 Columns
Volumen (metrisk) 1.25 mL