Få mere at vide
Thermo Scientific™ EZ-Link™ Plus aktiveret peroxidase
Artikelnummer. 10414224 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 x 1mg
Pakningsstørrelse:
1mg
Pakke med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10414224 1 mg 1mg
11849150 5 x 1mg Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10414224 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 31487
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Periodat-aldehyd-aktiveret peberrodsperoxidase (HRP) enzym og kit til at mærke primære antistoffer for at opnå højaktive antistof-HRP-konjugater.
Thermo Scientific™ EZ-Link™ Plus Activated Peroxidase Kit indeholder peberrodsperoxidaseenzym, der er blevet aldehydaktiveret med periodat for at muliggøre højeffektiv mærkning og fremstilling af protein- eller antistofkonjugater.
Andre amin-reaktive kemier, som glutaraldehyd, har en tendens til at polymerisere og producere lavere mængder af levedygtigt konjugat. Sukkerrester til stede på HRP er blevet oxideret med periodat for at producere aldehyder, der reagerer med primære aminer. Plus Activated Peroxidase blandes med proteinet, der skal kobles ved en pH, der er kompatibel med dit protein eller antistof. Efter inkubering af reaktionen i en til to timer reduceres konjugatbindingen, og det aktiverede HRP standses med ethanolamin. Konjugatet oprenses ved afsaltning eller ved dialyse. Hvis du forbereder et antistof-HRP-konjugat, skal du bruge Thermo Scientific Pierce Konjugatoprensningskit (del nr. 44920) til at adskille uomsat enzym fra konjugatet.
Højdepunkter:
  • Reagerer med let tilgængelige primære aminer og danner en kovalent sekundær aminbinding
  • Kan opbevares i mindst 12 måneder ved -20 °C
  • Konsistent konjugering giver pålidelige konjugater
  • Enzymaktivitet er 120-200 enheder/mg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk reaktivitet Amin
Mængde 1 mg
Reaktiv del Aldehyd
Opløselighed Vand
Indhold og opbevaring Note: EZ-Link Plus Aktiveret Peroxidase indeholder 1-3 mol aldehyd pr. mol peroxidase.
Opbevaring: Ved modtagelsen opbevares produktet beskyttet mod fugt ved -20 °C. Produktet sendes med en ispose.
Form Fast stof
Produktlinje EZ-Link
Etikettype Enzymmærket
Etiket eller farvestof HRP (peberrodsperoxidase)
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Produkttitel
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.