Få mere at vide
Thermo Scientific™ EZ-Link™ Plus Aktiveret Peroxidase Kit
Artikelnummer. 10036673 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
5 reaktioner
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10036673 5 reaktioner 1 sæt
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10036673 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 31489
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Periodat-aldehyd-aktiveret peberrodsperoxidase (HRP) enzym og kit til at mærke primære antistoffer for at opnå højaktive antistof-HRP-konjugater.
Thermo Scientific™ EZ-Link™ Plus Activated Peroxidase Kit indeholder peberrodsperoxidaseenzym, der er blevet aldehydaktiveret med periodat for at muliggøre højeffektiv mærkning og fremstilling af protein- eller antistofkonjugater.
Andre amin-reaktive kemier, som glutaraldehyd, har en tendens til at polymerisere og producere lavere mængder af levedygtigt konjugat. Sukkerrester til stede på HRP er blevet oxideret med periodat for at producere aldehyder, der reagerer med primære aminer. Plus Activated Peroxidase blandes med proteinet, der skal kobles ved en pH, der er kompatibel med dit protein eller antistof. Efter inkubering af reaktionen i en til to timer reduceres konjugatbindingen, og det aktiverede HRP standses med ethanolamin. Konjugatet oprenses ved afsaltning eller ved dialyse. Hvis du forbereder et antistof-HRP-konjugat, skal du bruge Thermo Scientific Pierce Konjugatoprensningskit (del nr. 44920) til at adskille uomsat enzym fra konjugatet.
Højdepunkter:
  • Reagerer med let tilgængelige primære aminer og danner en kovalent sekundær aminbinding
  • Kan opbevares i mindst 12 måneder ved -20 °C
  • Konsistent konjugering giver pålidelige konjugater
  • Enzymaktivitet er 120-200 enheder/mg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 5 reaktioner
Indhold og opbevaring Tilstrækkelig til: 5 enzymmærkende reaktioner, hver med op til 1 mg antistof (IgG)
• Plus Aktiveret Peroxidase, 5 x 1 mg
• Natriumcyanoborhydridopløsning, 1 x 0,5 ml
• Slukningsbuffer, 25 ml
• PBS-pakke (gør 500 ml), 1 pakke
• Carbonat-bikarbonatbufferpakke (gør 500 ml), 1 pakke Opbevares
ved -20 °C.
Produktlinje EZ-Link
Tilstrækkelig til 5 enzymmærkningsreaktioner
Mærkningsmål Antistoffer (generelt), proteiner (generelt)
Etiket eller farvestof HRP (peberrodsperoxidase)
Mærkningsskala 0.5-1 mg
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Z-Link Plus Activated Peroxidase Kit
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H300-Livsfarlig ved indtagelse.
  • H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • EUH032-Udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre.
  • EUH204-Indeholder isocyanater. Kan udløse allergisk reaktion.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P262-Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium carbonate, Sodium hydroxide, Ethanolamine