Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce Plant Total Protein Extraction Kit
Artikelnummer. 16337746 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
50 preps
Artikelnummer. Mængde
16337746 50 preps
1 options
Artikelnummer. 16337746 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. A44056
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
De Thermo Scientific Pierce Plant Total Protein Extraction Kit ekstraherer effektivt protein fra alle slags tørt og frisk plantevæv uden flydende nitrogen eller organiske opløsningsmidler.
Funktioner af Plant Total Protein Extraction Kit:
• Effektiv —opnå fremragende proteinudbytter på mindre end 10 minutter ved brug af en enkelt buffer og en spin-søjle
•Alsidige —native eller denaturerende lysisbuffere til proteinekstraktion fra blade, stængler og frø
•Kompatible —ekstrakter kan kvantificeres ved hjælp af BCA Protein Assay Kit eller Rapid Gold BCA Protein Assay
Kit Pierce Plant Total Protein Extraction Kit er sammensat af optimerede buffere og filterpatroner, der giver mulighed for effektiv og hurtig proteinekstraktion på mindre end 10 minutter. Sættet er designet til hurtigt at udvinde denaturerede eller native proteiner fra plantevæv (blade, frø, blød stilk, rødder osv.). Du skal blot male prøven i lyseringsbufferen i filterpatronen og centrifugere. Proteinekstrakterne kan anvendes til anvendelser såsom SDS-PAGE, western blotting, immunpræcipitation, affinitetsoprensning og aktivitetsassays.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 50 preps
Produkttype Plant Total Protein Extraction Kit
Indhold og opbevaring
  • Denaturing Lysis Buffer, 25 mL
  • Native Lysis Buffer, 25 mL
  • Protein Extraction Filter Cartridges, 50 Ea.
  • Collection Tubes, 50 Ea.
  • Plastic Rod
Assay Entry Western Blot
Forsendelsestilstand Room Temperature
Produktlinje Pierce