Få mere at vide
Thermo Scientific™ PITC (Edman's Reagent) (phenylisothiocyanate)
Artikelnummer. 10044944 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
10 x 1 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10044944 10 x 1 mL Pakke med 10
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10044944 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. TS26922
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Phenylisothiocyanate, an amine-reactive, colored compound (Amax 254nm; UV) for pre-column derivatization of amino acids for reverse-phase HPLC.
Thermo Scientific™ Pierce PITC (phenylisothiocyanate) is a high-purity reagent for pre-column quantitative derivatization of amino acids by reverse-phase HPLC.
Highlights:
  • Also known as Edman's Reagent
  • Reacts readily with amino acids in 5 to 10 minutes at room temperature
  • Resulting phenylthiocarbamyl derivatives can be separated and quantified in 30 minutes using reverse-phase HPLC to produce stable products with all amino acids including proline
Ordering Alerts:
X in the ordering table indicates that hazardous shipping charges apply.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype PITC
Kemisk reaktivitet Amin
Indhold og opbevaring Upon receipt store at room temperature.
Etiket eller farvestof Anden etiket eller farvestof
Mængde 10 x 1 mL
Form Væske
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phenylisothiocyanate (PITC)
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P311-Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i